Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ IP Lysis Buffer
Artikelnummer. 11820084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11820084 100 mL 100ml
11825135 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11820084 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87787
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Maksimer cellelysatudbytte, renhed og kompatibilitet med dette immunpræcipitationsoptimerede proteinekstraktionsreagens.
Thermo Scientific Pierce IP Lysis Buffer er optimeret til cellelysatudbytte, renhed og kompatibilitet med immunpræcipitation (IP og Co-IP) som den efterfølgende anvendelse af cellelysatet.
Funktioner ved IP Lysis Buffer:
  • Optimeret til kompatibilitet med immunopræcipitation og pull-down assays
  • Kompatibel med proteinassays, reporterassays og immunoassayprocedurer
  • Færdiglavet formel er effektiv til at udtrække cytoplasmatiske, membran- og nukleære proteiner
  • Mild formulering hjælper med at opretholde proteinkomplekser til co-immunopræcipitation
  • Frigør ikke genomisk DNA, som kan forårsage høj viskositet i prøverne.
IP Lysis Buffer er et pattedyrs helcelle-lysisreagens baseret på en modificeret RIPA-bufferformulering uden SDS. Denne moderatstyrke-lysebuffer opløser effektivt cellubilære proteiner, men frigør ikke genomisk DNA eller forstyrrer proteinkomplekser som almindelig RIPA-buffer. Pierce IP Lysis Buffer er specielt formuleret til pull-down og immunoprecipitationsprøver.
Pierce IP Lysis Buffer er effektiv til lysering af dyrkede pattedyrsceller fra både pladede celler og celler pelleteret fra suspensionskulturer. Optimeret til pull-down og immunoprecipitationsanalyser er denne lysisbuffer også kompatibel med mange andre anvendelser, herunder Thermo Scientific Pierce BCA 660 nm proteinassays, proteinrensning og immunoassays (f.eks. ELISA Western blot).
Pierce IP Lysis Buffer består af 25 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% NP-40 og 5% glycerol. Bufferen indeholder ikke protease- eller fosfatasehæmmere; men hvis ønskeligt, kan hæmmere, såsom Thermo Scientific Stop Protease Inhibitor Cocktail eller Phosphatase Inhibitor Cocktail, tilsættes lige før brug for at forhindre proteolyse og opretholde fosforylering af proteiner.
Relaterede produkter
  • M-PER™ Reagens for ekstraktion af pattedyrproteiner (Kat. Nr. 78501)
  • RIPA Lysis- og Ekstraktionsbuffer (Kat. Nr. 89900)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Format Liquid
Produkttype IP Lysis Buffer
Volumen (metrisk) 100 mL
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C.
Produktlinje Pierce