Beskrivelse
Få hurtig carboxymethylering af reducerede cysteinrester med Thermo Scientific™ Pierce™ Jodeddikesyre og jodacetamid.
Iodoeddikesyre (IAA) kan reagere med flere proteinfunktionelle grupper, men bruges typisk til specifik S-carboxymethylering af sulfhydryler (reducerede cysteiner).
Iodeddikesyre reagerer med sulfhydryler på cysteiner, imidazolylsidekædenitrogener af histidiner, thioetheren af methionin og den primære amingruppe af lysiner. Reaktionshastigheden og specificiteten afhænger af ioniseringsniveauet, som kan manipuleres af reaktionsbetingelsernes pH.
Højdepunkter:
Iodeddikesyre reagerer med sulfhydryler på cysteiner, imidazolylsidekædenitrogener af histidiner, thioetheren af methionin og den primære amingruppe af lysiner. Reaktionshastigheden og specificiteten afhænger af ioniseringsniveauet, som kan manipuleres af reaktionsbetingelsernes pH.
Højdepunkter:
- Reager ved let alkalisk pH for specifik S-carboxymethylering af frie sulfhydryler
- Reager ved lav pH for specifik carboxymethylering af methioniner
- Reager ved høj pH for at fremme carboxymethylering af histidiner og lysiner
- Methylatreducerede cysteinpeptidfragmenter i proteasefordøjelser til massespektrometri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Oversigt | Jodeddikesyre |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C. |
| Etiket eller farvestof | Ikke-reaktiv gruppe |
| Etikettype | Blokering af grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Afstandsstykke | Kort (<10 Å) |
| Form | Pulver |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighed | Vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pierce Iodoacetic Acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: IODO ACETIC ACID