Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Joderingsrør
Artikelnummer. 11864614 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11864614 10 rør Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11864614 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Mærk (iodér) proteiner og peptider pålideligt med jod-125 ved hjælp af reagensglas i glas, der er præ-coatede (aktiverede) med ioderingsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Iodination Tubes er 12 x 75 mm glasreagensglas, der er præ-coated i bunden med Pierce Iodination Reagent, som aktiverer jod-125 til protein- eller peptidjoderingsprocedurer.
Populariteten af Thermo Scientific Pierce Joderingsreagens stammer fra dets blide og højeffektive kemi. Vi tilbyder dette reagens i den mest bekvemme og alsidige form på markedet - præ-coating indersiden af 12 mm x 75 mm reagensglas.
Højdepunkter:
  • Jodering kan gennemføres på mindre end 2 minutter
  • Eliminerer det kedelige reagensoverfladebelægningstrin
  • Giver en ensartet reagensbelagt og flagebestandig overflade i røret
  • Gør det muligt at udføre joderinger direkte i røret
  • Gør det muligt at foraktivere 125 2 1 direkte i røret
  • Giver mulighed for at jodere protein uden nogensinde at have proteinet direkte i kontakt med ioderingsreagenset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Joderingsrør
Mængde 10 rør
Indhold og opbevaring Opbevares efter modtagelsen ved stuetemperatur beskyttet mod fugt. Efter åbning af barriereposen, luk den indvendige genlukkelige pose, der indeholder rørene med de gule lukninger og tørremiddel.
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof Jod-125
Etikettype Radioisotop