Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Intakt Protein Standard Mix
Artikelnummer. 15786003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 76μ g
5 x 76μ g
Pakningsstørrelse:
76µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15786003 5 x 76μ g Pakke med 5
15776003 1 x 76μ g 76µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15786003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33527
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Intakt Protein Standard Mix
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring 5 hætteglas, opbevares ved -5 til -30 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 5 x 76μ g
Form Pulver