Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Intakt Protein Standard Mix
Artikelnummer. 15776003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 76μ g
5 x 76μ g
Pakningsstørrelse:
76µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15776003 1 x 76μ g 76µg
15786003 5 x 76μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15776003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A33526
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Intakt Protein Standard Mix
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved -5 til -30 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Endelig produkttype Intakte proteiner
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 1 x 76μ g
Form Pulver