Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunfarvningsforstærker
Artikelnummer. 11844055 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11844055 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 11844055 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46644
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forøg signalintensiteten 3- til 12-fold og antistoffortynding 5- til 20-fold ud over det normale ved at bruge både kromogene eller fluorescerende IHC-substrater.
Thermo Scientific™ Pierce Immunostain Enhancer muliggør signifikant antistoffortynding (5- til 20 gange ud over det normale) for at øge signalintensiteten 3- til 12 gange i immunfarvningsapplikationer med kromogene eller fluorescerende substrater.
Denne brugsklare forstærker til immunhistokemisk farvning tilføjer ikke trin til arbejdsgangen, fordi den bruges til at fortynde de primære og sekundære antistoffer. Pierce Immunostain Enhancer er kompatibel med fluorescens og kromogene detektion og øger rutinemæssigt både signalintensitet og detektionsfølsomhed. Signalforstærkning er antistofafhængig og varierer typisk fra 3 til 12 gange. På grund af den stærke signalforstærkning reducerer Pierce Immunostain Enhancer mængden af antistof, der kræves for at opnå optimal detektion.
Højdepunkter:
  • Gem dyrebart antistof– Pierce Immunostain Enhancer giver kunden mulighed for kun at bruge en brøkdel af antistof for at opnå det samme signal som ved konventionel immundetektion
  • Bekvemmelighed– udskift blot din nuværende antistoffortyndingsbuffer med Pierce Immunostain Enhancer (i modsætning til andre signalforstærkningsmetoder, som kræver yderligere trin)
  • Øget signalintensitet og følsomhed– giver 3- til 12-fold stigning i signalintensitet og følsomhed for forbedret visualisering af antigenet af interesse i celler og væv
  • Forbedret specificitet– forbedrer signal-til-støj-forholdet væsentligt for antistoffer af dårlig kvalitet og lav affinitet
  • Kompatibel– kan bruges med kromogene og fluorescerende detektionsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Immunfarveforstærker
Produktlinje Gennembore
Til brug med (applikation) Immunhistokemi
Format Væske
Reagenstype Signalforstærkere
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Mængde 20 ml