Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Immundiffusionsplader, flere mønstre
Artikelnummer. 10036373 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
6 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10036373 6 plader Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10036373 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31111
 Begrænset vare
På lager
Identificer og karakteriser antistof-antigen-bindende interaktioner med disse standard Ouchterlony-gelplader med mønstre på seks brønde omkring en brønd.
Thermo Scientific™ Pierce Immundiffusionsplader er standard Ouchterlony-gelplader, der indeholder mønstre på seks brønde omkring en brønd til undersøgelse og karakterisering af antistof-antigen-bindingsinteraktioner.
Immundiffusion (ID) er en klassisk teknik til påvisning af antistof-antigen interaktioner baseret på teorien om dobbelt diffusion oprindeligt beskrevet af Oudin 1 og Ouchterlony. 2 Antigener og antistoffer placeres i separate brønde, der skæres i en gelmatrix og får lov til at diffundere mod hinanden. Hvis reaktionen er positiv, dannes et bundfald, der fremstår som en uigennemsigtig linje. Udfældningsreaktionen opstår, når antigen- og antistofkoncentrationerne kombineres i næsten ækvivalente forhold.
Når multivalente antigener kombineres med divalente antistoffer i opløsning, dannes tredimensionelle gitter, der aggregerer og udfælder. Mængden af bundfald varierer i forhold til koncentrationen af antigenet og antistoffet. Ved ækvivalente eller optimale proportioner vil næsten alt antigenet og antistoffet præcipitere. Hvis der er et overskud af antistof, er komplekserne dannet med antigenet uopløselige. Når der er et overskud af antigen, har bundfaldet en tendens til at opløses forårsaget af dannelsen af opløselige komplekser.
Højdepunkter:
  • Geleringsmiddel indeholder præcipitin blegemidler og diffusionsforstærkere, der hjælper med at visualisere og fremskynde interaktionsprocessen, hhv.
  • Gode bundfaldsbånd fra alle arter (inklusive kaniner)
  • Geler kan vaskes, tørres og farves for en permanent registrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Immundiffusion (ID)
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. Frys ikke tallerkener eller lad dem blive tørre.
Detektionsmetode Bundfald
Farve Klar
Type Multibrøndplade
Volumen (metrisk) Virker 22 μl
Nå tælle 6
Produktlinje Pierce
Mængde 6 plader
Målspecificitet Ikke målspecifik
Teknik Immundiffusion (ID)
Højde (metrisk) 2.8 mm
Diameter (metrisk) 3.2 mm