Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Immobiliseret TCEP Disulfide Reducing Gel
Artikelnummer. 10647344 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647344 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10647344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    1661.65 DKK / 5ml
    Spare 553.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reducer effektivt protein- eller peptiddisulfidbindinger med denne stabile, lugtfri, perleformede agaroseharpiks, hvorpå Tris (2-carboxyethyl) phosphin er immobiliseret.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliseret TCEP Disulfide Reducing Gel er Tris(2-carboxyethyl)phosphin, der er kovalent immobiliseret til perleformet agaroseharpiks for at muliggøre effektiv reduktion af peptid- og proteindisulfidbindinger.
Trialkylphosphiner tjener som fremragende midler til reduktion af disulfidbindinger i proteiner, peptider og andre disulfidbindingsholdige molekyler og er relativt ureaktive over for andre funktionelle grupper. Trialkylphosphin TCEP er stabil i vandige opløsninger og gennemgår ikke den hurtige oxidation, der ofte sker med andre reduktionsmidler såsom dithiotreitol (DTT) ogβ -mercaptoethanol (BME). TCEP interfererer ikke med almindelige sulfhydryl-reaktive reagenser (f.eks. maleimid-tværbindere). Ikke desto mindre kræver mange protokoller genvinding af den reducerede prøve adskilt fra reduktionsmidlet. Immobiliseret TCEP Disulfide Reducing Gel eliminerer behovet for at bruge besværlige og ineffektive gelfiltreringsmetoder til at adskille den reducerede prøve fra reduktionsmidlet. Immobiliseret TCEP Disulfide Reducing Gel kan bekvemt tilpasses til en række forskellige skalaer og formater (dvs. batch-, spin-søjle- og gravitations-flow-kolonneprocedurer).
Højdepunkter:
  • Lugtfri: Reducer proteiner på dit skrivebord; bidrager til et sundere laboratoriemiljø
  • Stabil: stort set intet tab af aktivitet ved opbevaring på køl
  • Alsidig: reducerer peptider og proteiner over en bred vifte af pH-, salt-, detergent- og temperaturforhold
  • Fleksibel: harpiksopslæmning giver fleksibilitet til brug i spin-rør-, kolonne- eller batchtilstande
  • Tidsbesparende: ingen fjernelse af opløseligt reduktionsmiddel sparer tid og sparer prøven
  • Effektiv: vender både naturlige disulfidbindinger og disulfidbindinger kunstigt inkorporeret ved tværbinding; fremragende alternativ til afkobling af tværbundne proteiner eller peptider med midler som DSP og DTSSP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Produktlinje Pierce
Form Væske
Mængde 5 mL
Produkttype Disulfid-reducerende reagens