Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immobiliseret pepsin (agaroseharpiks)
Artikelnummer. 10599103 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10599103 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10599103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20343
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Generer og oprens Fab- og F(ab')2-fragmenter fra antistoffer med sur endopeptidase (pepsin) immobiliseret på perleformet agaroseharpiks.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliseret Pepsin består af en sur endopeptidase (pepsin), der er blevet immobiliseret på perleformet agaroseharpiks for at muliggøre generering og oprensning af Fab- og F(ab')2-fragmenter fra antistoffer.
Immobiliseret pepsin kan erstattes af fri pepsin i enhver anvendelse, og det er fordelagtigt, fordi det praktisk talt eliminerer autolyse, eliminerer kontaminering af en prøve med proteasen og tillader kontrol af fordøjelsen ved at fjerne pepsinen. Immobiliseret pepsin er også mere stabilt mod varmeinduceret denaturering, hvilket resulterer i længere vedligeholdelse af aktivitet. F(ab')2-forberedelseskittet indeholder immobiliseret pepsin, andre nødvendige reagenser og en optimeret protokol til fordøjelse af antistof fra mennesker, kaniner og mus.
Højdepunkter:
  • Pepsin kan spalte Fc-fragmenter fra IgG, hvilket resulterer i F(ab') 2 -fragmenter
  • Bred specificitet, herunder esteraseaktivitet
  • Nem at bruge - fjern blot agaroseperlerne for at stoppe den enzymatiske fordøjelse
Inkluderer:
Sættet indeholder immobiliseret pepsin, andre nødvendige reagenser og en optimeret protokol til fordøjelse af antistoffer fra mennesker, kaniner og mus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4-8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Form Liquid Suspension
Mængde 5 mL
Produkttype Pepsin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A