Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immobiliseret papain (agaroseharpiks)
Artikelnummer. 10464024 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10464024 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10464024 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20341
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Generer og oprens Fab-fragmenter fra antistoffer med cystein-endopeptidase-papain immobiliseret på perleformet agaroseharpiks.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliseret papain består af en cystein-endopeptidase (papain), der er blevet immobiliseret på perleformet agaroseharpiks for at muliggøre generering og oprensning af Fab-fragmenter fra antistoffer.
Papain er en uspecifik, cystein-endopeptidase isoleret fra papaya latex, der bruges i en lang række anvendelser. Når IgG-molekyler inkuberes med papain i nærvær af cystein, opdeles en eller flere peptidbindinger i hængselregionen, hvilket producerer tre fragmenter af lignende størrelse: to Fab-fragmenter og et Fc-fragment. Fc-fragmenterne kan adskilles fra Fab-fragmenterne under anvendelse af immobiliseret protein A eller ved ionbytterkromatografi. 50 kilodalton Fc-fragmentet bruges ofte til at bestemme specificiteten af Fc-receptorerne uden interferens fra antigenbinding. Fab-fragmenter er nyttige i immunhistokemiske undersøgelser, fordi fragmenterne trænger bedre ind i vævet end intakt IgG. Ikke-specifik binding fra Fc-receptorer undgås også ved kun at anvende Fab-delen af immunoglobulinet. Papain kan også bruges til at generere F(ab')2-fragmenter. For at fremstille F(ab')2-fragmenter aktiveres papainen først med 10 mM cystein, som derefter fjernes via gelfiltrering. Hvis der ikke er noget cystein til stede under papainfordøjelsen, kan der dannes F(ab')2-fragmenter. Disse fragmenter er ofte inkonsekvente, og reproducerbarhed er et problem. Immobiliseret papain kan erstattes af fri papain i næsten enhver anvendelse, og det er fordelagtigt, fordi det praktisk talt eliminerer autolyse, eliminerer kontaminering af en prøve med proteasen og tillader kontrol af fordøjelsen ved at fjerne papain eller kontrollere strømmen af prøve over en immobiliseret papain-søjle. Immobiliseret papain er også mere stabilt mod varmeinduceret denaturering, hvilket resulterer i længere vedligeholdelse af aktivitet.
Højdepunkter:
  • Støtte: Tværbundet 6% perleformet agarose
  • Specifik aktivitet: 16-40 BAEE-enheder/ml papain før påfyldning
  • Påfyldning: 250 μg papain/ml gel
  • Form: Opslæmning i 50 % glycerol, 0,1 M Na-acetat, pH 4,4, 0,05 % natriumazid
Yderligere funktioner:
  • Alternativt navn: Papaya peptidase I
  • Spalter noget uspecifikt ved udsatte rester
  • Kilde: Carica papaya latex Molekylvægt: 23.000
  • Proteasetype: Cysteinprotease
  • Til antistoffragmentering spaltes til Fab- eller F(ab')2-fragmenter
  • Reaktionsbetingelser pH 6 til 7, 20 til 37 °C
  • Inhibitorer: tungmetaller, carbonyler, NEM, p-chlormercuro-benzoat, E-64
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C.
Form Liquid Suspension
Mængde 5 mL
Produkttype Papain
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilized Papain (Agarose Resin)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain