Få mere at vide
Thermo Scientific™ Immobiliseret ficin (agaroseharpiks)
Artikelnummer. 10006813 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10006813 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10006813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 44881
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Aktiver kontrolleret antistoffragmentering, især af muse-IgG1, med denne sulfhydryl-specifikke ficinprotease immobiliseret på perleformet agaroseharpiks.
Thermo Scientific™ Pierce Immobiliseret ficin består af en sulfhydryl-specifik protease (ficin), der er blevet immobiliseret på perleformet agaroseharpiks for at muliggøre kontrolleret antistoffragmentering, især af muse-IgG1.
Ficin, som ligner papain, er en uspecifik sulfhydrylprotease isoleret fra figenlatex. Molekylvægten af Ficin er ca. 25.000, og den er effektiv ved pH 4-9,5 med en optimal pH på 6,5. Når IgG-molekyler inkuberes med ficin i nærvær af cystein, spaltes en eller flere peptidbindinger i hængselregionen, hvilket producerer enten Fab-fragmenter eller F(ab')2-fragmenter. Muse-IgG1 er især vanskeligt at fordøje til funktionelle Fab- eller F(ab')2-fragmenter ved anvendelse af papain eller pepsin, men udbyttet og immunreaktivitet er bedre, når muse-IgG1 fordøjes med ficin. Immobiliseret ficin blev specifikt designet til spaltning af muse-IgG1 i eller Fab- eller F(ab')2-fragmenter og er fordelagtig, fordi det praktisk talt eliminerer autolyse, eliminerer kontaminering af en prøve med proteasen og tillader kontrol af fordøjelsen ved at fjerne ficinet eller kontrollere strømmen af prøve over en immobiliseret ficinsøjle.
Højdepunkter:
  • Kan generere både Fab- og F(ab')2-fragmenter fra muse-IgG1
  • Reaktionen kan nemt kontrolleres
  • Antistoffragmenter er fri for autofordøjelsesprodukter
  • Ficinkontaminering i antistoffragmenter elimineres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Content: 5 mL of settled resin.
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Form Flydende suspension
Mængde 5 mL
Produkttype Ficin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Immobilized Ficin, 5 Ml.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Ficin