Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin agarose
Artikelnummer. 11856734 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11856734 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11856734 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20221
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Agaroseperler af immobiliseret biotin (og iminobiotin) til kraftigt (eller reversibelt) at binde og fjerne (eller oprense) streptavidin- eller avidinproteiner og konjugater fra prøver.
Thermo Scientific™ Pierce Iminobiotin og biotinharpikser sørger for usædvanlige affinitetsoprensningseksperimenter, der involverer oprensning eller fjernelse af streptavidin- eller avidinproteinkomponenter.
Pierce Biotin Agarose og Iminobiotin Agarose er perleformede agarosebærere, hvorpå biotin- og iminobiotindele er blevet kovalent immobiliseret. Typiske avidin-biotin-affinitetsprocedurer bruger immobiliserede avidin- eller streptavidin-proteiner til at fange biotin-mærkede molekyler fra en prøve. Men lejlighedsvis opstår den omvendte situation, hvor immobiliseret biotin er nødvendigt for at fange avidin- eller streptavidinkomponenter fra en prøve. Disse biotin- og iminobiotinharpikser løser denne særlige situation.
Immobiliseret biotin binder avidin og streptavidin meget stærkt, hvilket gør det velegnet til ikke-reversible bindingsapplikationer. Immobiliseret iminobiotin er guanido-analogen af biotin. Dissociationskonstanten for avidin-iminobiotinkomplekset er pH-afhængig. Ved pH 9,5 til 11 vil avidin-iminobiotin-komplekset binde tæt. Ved pH 4 vil avidin-iminobiotin-komplekset dissociere. Iminobiotin agarose kan således anvendes til situationer, der kræver reversibel binding og eluering af avidinkomponenter.
Højdepunkter:
  • Aktiver oprensning eller fjernelse af avidin- eller streptavidinprøver
  • Harpikser er tværbundet perleformet agarose, hvorpå biotin eller iminobiotin er kovalent immobiliseret
  • Brug Biotin Agarose til ikke-reversibel binding (f.eks. fjernelse af avidinkomponenter fra en prøve)
  • Brug Iminobiotin Agarose til reversibel binding (f.eks. ikke-denaturerende rensning af avidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Iminobiotin Agarose
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Mål Streptavidin
Type Agarose
Stationær fase Biotinderivat
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin