Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce IgG Plus Orientation Kits binder og tværbinder antistof til Protein A eller Protein G agaroseharpiks og skaber derved en genanvendelig affinitetssøjle til oprensning af antigener.
Immobiliseringsmetoden kaldes orientering, fordi antistoffer først fanges til affinitetsharpiksen gennem deres Fc-regioner, som er målbindingsstederne for Protein A- og Protein G-ligander. Antistofferne er således bundet med deres antigenbindingssteder orienteret udad. DSS crosslinker reagerer med primære aminer (sidekæde af lysinrester) af Protein A/G og affinitetsbundet antistof, hvorved proteinerne bindes kovalent og permanent sammen.
Højdepunkter:
Forureningsfri antigenoprensning– muliggør antigenoprensning uden kontaminering (co-eluering) af antistof
Kovalent, lækage-resistent antistof immobilisering– højkapacitetsbinding af IgG til Protein A eller Protein G agarose, efterfulgt af effektiv tværbinding med DSS tværbinder
Højkvalitets agaroseharpiks– tværbundet 6% perleformet agarose med rekombinant protein A eller protein G
Blide bindings- og tværbindingsbetingelser– koblingsantistof i standard PBS
Orienteret immobilisering– binder og tværbinder IgG med de antigenbindingssteder rettet udad, i stand til at fange passerende antigen i den mobile fase uden sterisk hindring
Komplet sæt– inkludere alle de reagenser, der er nødvendige for at immobilisere antistoffet
Bedre end DMP– mindre antistofudvaskning end traditionel orienteringsmetode med dimethylpimelimidat tværbinder
Inkluderer:
Protein A- eller G-søjler, disuccinimidylsuberat (DSS), PBS-pakke, blokeringsbuffer, bindings-/vaskebuffer, elueringsbuffer og søjletilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Immobilisering af 2 til 10 mg kanin-IgG pr. søjle • Rekombinant Protein A-søjler, 2 ml, 2 søjler • Disuccinimidyl Suberat (DSS), 2 x 13 mg • PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke • Blokerende buffer, 6 mL • IgG-elueringsbuffer, 15 ml • Antistofbinding/vaskebuffer, 120 ml • Søjletilbehør opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 2 kolonner |
| Type | IgG Plus Orientation Kit |
| Stationær fase | Protein A |
| Tilstrækkelig til | 2 til 10 mg kanin IgG pr. kolonne |
| Format | Spin-kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |