Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Hydroxylamin-HCl
Artikelnummer. 11881405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11881405 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11881405 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26103
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
NH2OH (CAS 7803-49-8) til at spalte Asn-Gly-peptidbindinger eller afbeskytte sulfhydryler efter S-acetylthioacetat-modifikation med SATA-reagens.
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl har mange anvendelser, herunder til at spalte Asn-Gly-peptidbindinger og til at afbeskytte (eksponere) sulfhydryler til konjugering efter modifikation med SATA og lignende reagenser.
Thermo Scientific™ Pierce Hydroxylamin-HCl har mange anvendelser, som omfatter spaltning af Asn-Gly-peptidbindinger og afbeskyttelse (eksponering) af sulfhydryler på SATA-modificerede molekyler til konjugering. Hydroxylamin ·HCl er et stærkt reduktionsmiddel, der er nyttigt i biokemiske tværbindingsapplikationer, herunder deacetylering af SATA og kemisk spaltning af EGS og Sulfo-EGS. Hydroxylamin omdanner carbonylforbindelser (aldehyder og ketoner) til deres oximderivater i nærværelse af en svag base. Derfor kan tværbindere og andre forbindelser, der indeholder en carbonyl i deres struktur, spaltes med hydroxylamin-HCl.
Højdepunkter:
  • Udsætter beskyttede sulfhydrylgrupper på SATA-modificerede molekyler
  • Spalter carbonylholdige tværbindere såsom EGS
Reagensegenskaber:
  • Kemisk navn: Hydroxylaminhydrochlorid
  • Kemisk formel: NH 2 OH ·HCl
  • Molekylvægt: 69,49
  • CAS-nummer: 5470-11-1
  • Form: Hvide krystaller, fri for fremmedlegemer
  • Opløselighed: 10%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 5470-11-1
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares tørret ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje Pierce
Form Fast stof
Reagenstype SATA
Mængde 25 g
Produkttype Hydroxylaminhydrochlorid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxylamine Hydrochloride 25 Gm
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine, hydrochloride