Få mere at vide
Thermo Scientific™ Saltsyreopløsning, sekventeringsgrad
Artikelnummer. 11541074 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11541074 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11541074 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS24308
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Konstant-kogende 6N HCl-opløsning, leveret i 1mL ampuller, brugt til at syrehydrolysere proteiner (proteinhydrolyse) til HPLC-aminosyresammensætningsanalyse.
Thermo Scientific™ Pierce Saltsyreopløsning er en konstantkogende 6N HCl-opløsning, leveret i 1 ml ampuller, der er specifikt formuleret som et sekventeringsreagens til total proteinhydrolyse til aminosyreanalyse.
Højdepunkter:
  • Hydrolyserer peptider på 6 timer ved 150 °C
  • Specielt oprenset for at give ninhydrin-negativ blindprøve ved hydrolyse
  • Pakket i forskårne ampuller for at eliminere kontaminering og sikre produktets integritet
Bestillingsoplysninger:
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Saltsyreopløsning
Indhold og opbevaring Ingen produkt-PDF tilgængelig for opbevaringsoplysninger.
Mængde 10 x 1 mL
Form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i