Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ HRV 3C Protease Solution Kit (2 enheder/μ L)
Artikelnummer. 13483689 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10,000 U
1000 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
10ku
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13483689 1000 U 1000 enheder
13454289 10,000 U 10ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13483689 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88946
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern fusionsmærker fra proteiner med HRV 3C-spaltningssekvensen med denne rekombinante cysteinprotease, der er dobbeltmærket for nem fjernelse fra prøven efter spaltning.
Fjern fusionsmærker fra proteiner med HRV 3C-spaltningssekvensen med Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C-protease, en rekombinant cysteinprotease, der er dobbeltmærket for nem fjernelse fra prøven efter spaltning.
Yderligere information og online bestilling
Pierce HRV 3C Protease er meget specifik for genkendelsessekvensen Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln ▾Gly-Pro og spalter efter glutaminresten. Det rekombinante enzym er konstrueret som et fusionsprotein med glutathion-S-transferase (GST ) og polyhistidin (6xHis) tags, således at proteasen let kan fjernes efter spaltning ved anvendelse af en række faste understøtninger med henholdsvis immobiliseret glutathion (GSH) eller metalchelater. HRV3C er også aktiv i en række almindeligt anvendte buffere, hvilket giver yderligere fleksibilitet i eksperimentelt design.
Højdepunkter:
  • Effektiv– HRV 3C er designet til at fjerne rensemærker fra dit protein af interesse
  • Høj aktivitet ved 4°
    C– aktivitet er≥ 2000 U/mg kontrolprotein; en enhed vil spalte 0,1 mg kontrolprotein ved 4 C °efter 16 timer
  • Fleksibel– dobbeltmærket enzym er kompatibelt med forskellige søjler og buffere
Inkluderer:
Sættet indeholder protease, spaltningsbuffer og kontrolprotein.
Anbefalet til:
Fjernelse af oprensningsmærker fra fusionsproteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Produktlinje Pierce
Form Kit
Mængde 1000 U
Produkttype Protease