Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peberrodsperoxidase
Artikelnummer. 11859150 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11859150 10 mg 10mg
11869150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11859150 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31490
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oprenset peberrodsperoxidaseenzym til brug i aktivitetsassays og konjugering til antistoffer til ELISA Western blot og immunhistokemi-applikationer.
Thermo Scientific™ Pierce Peberrodsperoxidase (HRP) er oprenset peberrodsperoxidaseenzym til brug i aktivitetsassays og konjugering til antistoffer for ELISA Western blotting og immunhistokemi-applikationer.
Højdepunkter:
  • Overlegen i forhold til alkalisk fosfatase ogβ -galactosidasekonjugater på grund af den højere specifikke enzymaktivitet
  • Lille størrelse (40 kDa) tillader fremragende cellulær penetration
  • Forskellige substrater til rådighed
  • Ideel til blotting og cytokemi-applikationer
  • Anvendes som reporter enzym for Thermo Scientific SuperSignal Kemiluminescerende Western Blotting og ELISA Underlag
Bemærk:
Porstmann, B., Porstmann, T., Nugel, E. og Evers, U. (1985). Hvilket af de almindeligt anvendte markørenzymer giver de bedste resultater i kolorimetriske og fluorimetriske enzymimmunoassays: peberrodsperoxidase, alkalisk fosfatase,β -galactosidase, J. Immunol. Meth. 79, 27-37.
Wordinger, RJ, Miller, GW og Nicodemus, DS (1987). Manual of Immunoperoxidase Techniques, 2. udgave. Chicago: American Society of Clinical Pathologists Press, s. 23-24.
Yolken, RH (1982). Enzymimmunoassays til påvisning af infektiøse antigener i kropsvæsker: nuværende begrænsninger og fremtidsudsigter. Rev. Infect. Dis. 4(1), 35-68.
Cordell, JL, et al. (1984). Immunoenzymatisk mærkning af monoklonale antistoffer ved hjælp af immunkomplekser af alkalisk phosphatase og monoklonal anti-alkalisk phosphatase (APAAP-komplekser). J. Histochem. Cytochem. 32, 219-229.
Passey, RB, et al. (1977). Evaluering og sammenligning af 10 glukosemetoder og referencemetoden anbefalet i den foreslåede produktklassestandard. Clin. Chem. 23(1), 131.
Hosoda, H., Takasaki, W., Tsukamoto, R. og Nambara, T. (1987). Følsomhed af steroid immunoassays. Sammenligning af alkalisk fosfatase,β -galactosidase og peberrodsperoxidase som mærker i et kolorimetrisk assaysystem. Chem. Pharm. Tyr. 35, 3336-3342.
Samoszuk, MK, et al. (1989). Antistof, immunkonjugater og radiofarmaka 2, 37-46.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -20 °C.
Form Pulver
Til brug med (applikation) Western blot, ELISA, Immunohistokemi
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)