Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte højfølsomhedsplader, sorte, 8-brønds strimmel
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidinplader med høj følsomhed er biotinbindende mikroplader, der er coatet for at maksimere indfangningseffektiviteten af biotinylerede prober og kontrollere baggrunden i assays for lave niveauer af målanalyt.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Black, 8-Well Strip er biotinbindende mikroplader, der er coated for at maksimere indfangningseffektiviteten af biotinylerede prober og kontrollere baggrunden i assays for lave niveauer af målanalyt.
Funktioner af Streptavidin Coated High Sensitivity Plader, Sort, 8-brønds Strip
•Følsom —påvisning ned til 5 ng/ml biotinyleret IgG
•Specifik —lav baggrund med høje signal-til-støj-forhold
•Robust bredt —dynamikområde
•Klar til brug plader leveres —præ-blokerede for at spare tid
Thermo Scientific Pierce Coatede plader er coatet ved hjælp af proprietær overfladeaktiveringsteknologi for at opnå maksimal effektiv coating af aktivt streptavidin biotinbindende protein. Pladerne med høj følsomhed muliggør påvisning af lave koncentrationer (ng/mL) af biotinylerede antistoffer og andre proteiner.
Streptavidin er det mest populære og mest tilgængelige biotinbindende protein til forskningsmetoder. Streptavidin har et isoelektrisk punkt på 5 til 6, hvilket resulterer i lave ikke-specifikke interaktioner.
Relaterede produkter
Pierce Streptavidin-belagte plader med høj følsomhed, klar, 8-brønds strimmel (kat. nr. 15520)
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Høj følsomhed, affinitet |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Oversigt | Pierce Streptavidin Coated High Sensitivity Plader, Sort, 96-brønds Strip |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emballage | 5 plade |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |