Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-agarose med høj kapacitet
Artikelnummer. 10302384
Skift visning
Mængde:
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10302384 2 mL 2ml
10733315 5 mL -
11886764 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10302384 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20357
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Bind biotinylerede proteiner og andre ligander med et bredt udvalg af højkvalitets agarose- og akrylamidperler og søjler af rekombinant streptavidin biotinbindende protein.
Pierce Streptavidin Agarose og UltraLink Harpikser leverer immobiliseret streptavidin biotinbindende protein i forskellige harpiksformater, bindingskapaciteter og pakkestørrelser, der passer til næsten enhver immunpræcipitations- eller affinitetsoprensningsprocedure, der involverer biotinylerede molekyler. Produkterne anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53 kDa og en næsten neutral pI. Harpikserne fremstilles ved kovalent kobling af streptavidin til den porøse agarose eller UltraLink Biounderstøttelse ved hjælp af effektiv og stabil kemi, hvilket resulterer i Streptavidin Agarose og UltraLink Harpikser, der er udvaskningsbestandige og stabile ved pH 2-11. Produkterne er fremragende valg til en række af affinitetsoprensningsapplikationer i lille eller stor skala, der involverer biotinylerede makromolekyler, herunder separation af biotinylerede molekyler fra prøver og immunpræcipitation af antigener ved hjælp af biotin-mærkede antistoffer.
Højdepunkter:
  • Gennemprøvet koblingskemi– de metoder, der anvendes til at fremstille disse harpikser, er overlegne i forhold til typisk cyanogenbromid (CNBr) immobilisering, hvilket giver høj funktionalitet, lav uspecifik binding og fremragende udvaskningsmodstand
  • Alsidige harpikser– Agarose (polysaccharid-baseret) og UltraLink™ Biostøtte (acrylamid-baserede) harpikser giver to forskellige muligheder for særlige eksperimentelle forhold og er kompatible med tyngdekraft-flow, spin og FPLC metoder
  • Tilgængelig i flere formater– vælg mellem to harpikstyper, almindelige eller højkapacitetspræparater og små eller store pakkestørrelser (bulkstørrelser er også tilgængelige)
  • Overlegen ydeevne– High Capacity Resin har 2 til 3 gange højere bindingskapacitet end alternative leverandørprodukter, hvilket tillader brug af små mængder harpiks til eksperimenter
Varespecifikke funktioner:
  • Agaroseharpikser er tværbundet 6% perleformet agarose
  • UltraLink Harpiks perleformet akrylamid støtte (UltraLink Biostøtte)
  • Plus- og højkapacitetsharpikser har højere belastning (dvs. tæthed) af immobiliseret streptavidinprotein end de almindelige former
Anbefalet til:
Oprensning af membranantigener i forbindelse med biotinylerede monoklonale antistoffer; Celleoverflademærkning med biotinyleringsreagenser efterfulgt af præcipitation med immobiliseret streptavidin; Oprensning af celleoverfladeglycoproteiner ved anvendelse af biotinyleret Concanavalin A; Genvinding af enkeltstrenget DNA til dideoxy-sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Frys ikke harpiksen. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Produktlinje Pierce
Mængde 2 mL
Protein form Rekombinant
Mål Biotin-mærket molekyle
Type Agarose
Stationær fase Streptavidin
Tilstrækkelig til Indbinding≥ /= 100μ g biotin/ml harpiks (≥ /= 10 mg biotinyleret BSA/ml harpiks)
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin