Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Plus agarose
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder med Thermo Scientific™ Pierce High-Capacity Protein L Agarose, en højkapacitets Protein L agaroseharpiks.
Højdepunkter:
Protein L– immobiliseret Protein L er ideel til selektiv oprensning af humane og muse antistoffer, der har kappa lette kæder
Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein L ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
Høj kapacitet–“ Plus” forskellige Pierce Protein L Agarose har en tæt belastning af immobiliseret Protein L, der giver en bindingskapacitet på 10 til 20 mg human IgG/ml harpiks
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
- Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
- Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
- Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
- Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan snarere måle det samlede systemtryk
- end trykfaldet over søjlen.)
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Pierce |
| Kolonnetype | Agarose Resin, Affinity |
| Format | Bottle |
| Stationær fase | Protein L |
| Oprensningsmål | Ig Antibodies |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at 4°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Mængde | 2 mL |