Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus agarose
Artikelnummer. 11871325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11871325 10 mL 10ml
10220014 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11871325 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22852
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højkapacitets, rekombinant Protein G-beaded agaroseharpiks til en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus Agarose er en protein G-perleformet agaroseharpiks med høj kapacitet til brug i en række forskellige antistofaffinitetsoprensningsmetoder.
Pierce Protein G Plus Agarose består af rekombinant Protein G, der er blevet kovalent immobiliseret ved høj densitet på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Harpiksen er effektiv til affinitetsoprensning af IgG fra serum og andre væsker fra mange pattedyrarter. Protein G er særligt velegnet til brug med museantistoffer (inklusive muse-IgG1) foruden de fleste IgG-isotyper fra prøver fra mennesker, geder og får.
Højdepunkter:
  • Protein G– immobiliseret Protein G er ideel til polyklonal IgG-oprensning fra muse-, menneske-, ko-, gede- og fåreserum, inklusive human IgG3 og muse IgG1 isotyper
  • Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
  • Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein G ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
  • Høj kapacitet–“ Plus” forskellige Pierce Protein G Agarose har en tæt belastning af immobiliseret Protein G, der giver en bindingskapacitet på mere end 20 mg human IgG/ml harpiks
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein G
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Mængde 10 mL