Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus UltraLink™ Harpiks
Artikelnummer. 11889400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11889400 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11889400 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53142
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ekstremt holdbar polyakrylamidstøtte med tæt immobiliseret protein A til højkapacitets IgG-oprensning.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus UltraLink Harpiks er en ekstremt holdbar polyakrylamidbærer, hvortil IgG-bindende protein A er blevet immobiliseret ved høj densitet til brug i IgG-oprensningsmetoder.
Protein A Plus UltraLink Harpiks bruges til højkapacitetsbinding og oprensning af IgG ved tyngdestrøms-, spin-søjle- eller mellemtrykskromatografimetoder. Protein A er et populært antistofbindende protein, der er særligt nyttigt til oprensning af IgG fra kaninserum eller humant serum.
UltraLink Harpiks er en azlacton-aktiveret polyacrylamid-understøtning, der er hydrofil, ladningsfri, høj kapacitet, stærkt tværbundet, stiv og porøs. Denne støtte er især nyttig til mediumtryksteknikker, når der bruges store prøvevolumener, der kræver hurtigstrømningsteknikker (FPLC ) og store applikationer. I modsætning til typiske perleformede agarosestøtter, UltraLink Støtten knuser eller kollapser ikke, når den udsættes for høje strømningshastigheder, der resulterer i tryk over 25psi.
Højdepunkter:
  • Immobiliseret protein A - binder specifikt IgG fra flere pattedyrsarter, især de fleste undertyper af menneske- og kanin-IgG
  • Høj kapacitet -“ Plus” sorten har en tæt belastning af immobiliseret protein A, hvilket giver en bindingskapacitet på mindst 30 mg humant IgG pr. milliliter harpiks
  • UltraLink Harpiks - akrylamid-baseret understøtning giver et alternativ til tværbundne agaroseunderstøtninger til medium tryk
Egenskaber af Thermo Scientific UltraLink Harpiks:
  • Støtte pH-stabilitet: 1 til 13
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50 til 80 mikron
  • Udelukkelsesgrænse: større end 2.000.000 dalton
  • Gennemsnitlig overfladeareal: større end 250m2 pr. gram perler
  • Gennemsnitlig porevolumen: større end 1,2 ml pr. gram perler (> 60 % af perlevolumen)
  • Porestørrelse: 500 til 1000 ångstrøm (50 til 100 nm)
  • Maksimal lineær hastighed: 3000 cm i timen
  • Maksimalt tryk: 100psi (6,9 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Resin
Produktlinje Pierce, UltraLink
Kolonnetype UltraLink Affinity Resin
Format Bottle
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produkter ved 4 °C. Produkter sendes ved omgivelsestemperatur.
Mængde 5 mL