Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Protein A MagBeads, alkali stable
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
4 x 25 mL
Beskrivelse
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable, are high-performance magnetic beads for purification of antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
- Højtydende magnetiske perler til rensning af antistoffer fra cellekultursupernatant, ascites, serum og råekstrakter
- Liganden fremstilles i gær og immobiliseres på magnetisk agarose med en gennemsnitlig partikelstørrelse på∼ 30 mm
- Konstrueret til at modstå standard CIP-procedurer med 0,1M NaOH, hvilket muliggør effektiv rengøring af perlerne til genbrug
- Perler kan regenereres mindst 10 gange uden at ofre bindeevnen
- Velegnet til oprensning af mAb'er og en subpopulation af ’scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende et VH3-domæne
- Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. KingFisher-instrumenter)
- Højaffinitetsprotein A er sikkert immobiliseret til magnetisk agarose for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller basestøtte
- Høj bindeevne på ≥ 40 mg HIgG/ml bundfældede perler
- Dyrekomponentfri råvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1.25 mL |
| Bindende Kapacitet | ≥40 mg HIgG/mL settled beads |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Oversigt | High Capacity Magnetic Agarose Beads |
| Indhold og opbevaring | Provided in the form of a 25% slurry. Upon receipt store at 2–8°C. |
| Partikelstørrelse | 25 to 30 μm |
| Mængde | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Antibody Purification |
| Ligand type | Alkaline Stable Protein A |
| Vis mere |