Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Protein A MagBeads, alkali stable
Artikelnummer. 17864880 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
4 x 25 mL
Artikelnummer. 17864880
Brand: Thermo Scientific™ A53035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable er en højtydende magnetisk perle til rensning af antistoffer fra cellekultursupernatant, ascites, serum og råekstrakter.
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable, are high-performance magnetic beads for purification of antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
  • Højtydende magnetiske perler til rensning af antistoffer fra cellekultursupernatant, ascites, serum og råekstrakter
  • Liganden fremstilles i gær og immobiliseres på magnetisk agarose med en gennemsnitlig partikelstørrelse på∼ 30 mm
  • Konstrueret til at modstå standard CIP-procedurer med 0,1M NaOH, hvilket muliggør effektiv rengøring af perlerne til genbrug
  • Perler kan regenereres mindst 10 gange uden at ofre bindeevnen
  • Velegnet til oprensning af mAb'er og en subpopulation af ’scFv'er og Fab-fragmenter indeholdende et VH3-domæne
  • Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. KingFisher-instrumenter)
  • Højaffinitetsprotein A er sikkert immobiliseret til magnetisk agarose for at forhindre udvaskning af ligand, målantistof eller basestøtte
  • Høj bindeevne på ≥ 40 mg HIgG/ml bundfældede perler
  • Dyrekomponentfri råvarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 0.25 mL
Bindende Kapacitet ≥40 mg HIgG/mL settled beads
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Koncentration Slurry: 25%
Oversigt High Capacity Magnetic Agarose Beads
Indhold og opbevaring Provided in the form of a 25% slurry.
Upon receipt store at 2–8°C.
Partikelstørrelse 25 to 30 μm
Mængde 1 mL
Til brug med (applikation) Antibody Purification
Ligand type Alkaline Stable Protein A
Format Bottle