Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus agarose
Artikelnummer. 10391254 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10391254 5 mL 5ml
10381254 1 mL 1ml
11851325 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391254 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22811
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Affinitetsrensende antistoffer (IgG) med tæt immobiliseret protein A, der tilbydes i flasker, spin-søjler, filterplader og komplette oprensningssæt.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofrensning, der er tilgængelig som agarosekugler på flaske, færdigpakkede spin-søjler, 96-brønds filterplader og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein A Plus Agarose består af renset naturligt protein A, som er kovalent immobiliseret med høj densitet på højkvalitets krydsbundet 6% perleagarose (CL-6B). Blandt de mange tilgængelige former for immobiliseret protein A-affinitetsharpiks tilbyder denne førende variant den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber for høj udbytte- og høj renhedsrensning af hele IgG fra pattedyrs serumprøver. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein A Plus Agarose i flere praktiske emballageformater, herunder flaskede resin-slurries, tre størrelser af spin-kolonner, komplette rensekits, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Protein A er et bakterieafledt protein, der binder med høj affinitet og specificitet til Fc-delen af antistoffer, især dem i IgG-klassen. Sammenlignet med sit alternativ (Protein G) giver Protein A den højeste bindingskapacitet for underklasser af IgG fra kaniner, grise, hunde og katte. Protein A har også højere bindingskapacitet for menneskeligt IgG, undtagen IgG3, som det binder svagt. Protein A binder svagt til musens IgG1 og anbefales ikke til de fleste anvendelser med denne antistofisotype.
Højdepunkter:
  • Native protein A – immobiliseret protein A er ideelt til polyklonal IgG-rensning fra menneske-, kanin-, grise-, hunde- eller katteserum
  • Agaroseharpiks-understøttelse – er krydsbundet 6% perlebeat agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsrensningsmetoder
  • Inert og stabil – overlegen fremstillingsmetode immobiliserer Protein A ved hjælp af ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbyttet
  • Højkapacitets – “Plus-varianten” af Pierce Protein A Agarose har en tæt mængde immobiliseret protein A, hvilket giver en bindingskapacitet over 34 mg human IgG/ml harpiks (ca. 16 til 17 mg mus IgG/ml harpiks)
  • Flere formater – kan vælge mellem flaskede resin-slurries, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader
Egenskaber ved krydsbundet 6% perlebegarose (CL-6B):
  • Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kortvarigt); 3 til 13 (langvarigt)
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
  • Udelukkelsesgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
  • Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (for kolonne med 1 cm diameter)
  • Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
  • Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne måltryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over kolonnen.)
Tilgængelige formater:
  • Resin-slurries: 1 ml, 5 ml, 25 ml flasker
  • Spinkolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
  • Rensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner - kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
  • 96-brønds spinplader: Foruddoserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret rensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade reproducerbarhed til småskala, højkapacitets-separationer
  • Bulk og Custom: fortæl os, hvad du har brug for Pierce Protein A Plus Agarose i bulk
Inkluderer:
Rensningssæt indeholder Protein A Plus spin-kolonner, bindingsbuffer, eluationsbuffer og neutraliseringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Agarose
Produktlinje Pierce
Kolonnetype Agarose Resin, Affinity
Format Bottle
Stationær fase Protein A
Oprensningsmål IgG Antibodies
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 2°C to 8°C. Product is shipped at ambient temperature.
Mængde 5 mL