Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus Agarose er en alsidig, højtydende affinitetsharpiks til antistofrensning, der er tilgængelig som agarosekugler på flaske, færdigpakkede spin-søjler, 96-brønds filterplader og komplette IgG-oprensningssæt.
Pierce Protein A Plus Agarose består af oprenset naturligt protein A, der er blevet kovalent immobiliseret ved høj densitet på højkvalitets tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B). Blandt de mange tilgængelige former for immobiliseret protein A-affinitetsharpiks giver denne førsteklasses variant den mest alsidige kombination af kromatografiske egenskaber til højt udbytte og høj renhedsrensning af hel IgG fra serumprøver fra pattedyr. Agaroseperlerne har fysiske og kemiske egenskaber, der er egnede til mange affinitetsrensningssystemer. Derfor tilbydes Pierce Protein A Plus Agarose i flere praktiske pakkeformater, herunder harpiksopslæmninger på flaske, tre størrelser af spin-søjler, komplette oprensningssæt, to størrelser af FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader.
Protein A er et bakterie-afledt protein, der binder med høj affinitet og specificitet til Fc-delen af antistoffer, især dem af IgG-klassen. Sammenlignet med dets alternativ (Protein G) giver Protein A den højeste bindingskapacitet for underklasser af IgG fra kaniner, grise, hunde og katte. Protein A har også højere bindingskapacitet til humant IgG, bortset fra IgG3, som det binder svagt. Protein A binder svagt til muse-IgG1 og anbefales ikke til de fleste applikationer med denne antistofisotype.
Højdepunkter:
- Native protein A– immobiliseret protein A er ideel til polyklonal IgG-rensning fra serum fra mennesker, kaniner, svin, hunde eller katte
- Agarose harpiks– støtte er tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B), den mest populære harpiks til proteinaffinitetsoprensningsmetoder
- Inert og stabil– overlegen fremstillingsmetode immobiliserer protein A ved ladningsfri, udvaskningsresistente kovalente bindinger, hvilket resulterer i lav uspecifik binding og muliggør flere anvendelser uden fald i udbytte
- Høj kapacitet–“ Plus” forskellige Pierce Protein A Agarose har en tæt belastning af immobiliseret protein A, der giver en bindingskapacitet på mere end 34 mg human IgG/ml harpiks (ca. 16 til 17 mg muse IgG/ml harpiks)
- Flere formater– vælg mellem harpiksopslæmninger på flaske, centrifugeklare kolonner, komplette rensningssæt, to størrelser FPLC-klare kromatografipatroner og 96-brønds filterplader
Egenskaber af tværbundet 6% perleformet agarose (CL-6B):
- Støtte pH-stabilitet: 2 til 14 (kort sigt); 3 til 13 (langsigtet)
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 45 til 165 mikron
- Ekskluderingsgrænse: 10.000 til 4.000.000 dalton
- Maksimal volumetrisk flowhastighed: ca. 1 ml/minut (til søjle med en diameter på 1 cm)
- Maksimal lineær hastighed: 30 cm i timen
- Maksimalt tryk: mindre end 25 psi (1,5 bar), defineret som det maksimale trykfald over en søjle, som harpiksen kan modstå (Bemærk: Det angivne manometertryk for et væskekromatografiapparat kan måle det samlede systemtryk snarere end trykfaldet over søjlen.)
Tilgængelige formater:
- Harpiksopslæmninger: 1mL, 5mL, 25mL flasker
- Spin kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 5 ml kolonner
- Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
- Kromatografipatroner - kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtebehandling
- 96-brønds spin plader: foruddispenserede 96-brønds filterplader, kompatible med centrifugerings- og vakuummanifoldsystemer til manuel eller automatiseret oprensning. Pladerne muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade-reproducerbarhed til små-skala, høj-throughput-separationer
- Bulk og Custom: Fortæl os dine behov for bulk Pierce Protein A Plus Agarose
Inkluderer:
Oprensningskit indeholder Protein A Plus Spin Columns, bindingsbuffer, elueringsbuffer og neutraliseringsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Agarose |
| Produktlinje | Pierce |
| Kolonnetype | Agaroseharpiks, affinitet |
| Format | Flaske |
| Stationær fase | Protein A |
| Oprensningsmål | IgG antistoffer |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved modtagelse ved 2 °C til 8 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Mængde | 1 mL |