Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC-harpiks med høj kapacitet, EDTA-kompatibel
Product Code. p-7089908 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Mængde:
10 mL
2 Plates
250 mL
5 Columns
50 mL
500 mL
Unit Size:
500ml
Product Code. 17173259
Brand: Thermo Scientific™ A50584
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pierce højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC-harpiks er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier.
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Pierce Ni-IMAC-harpiks med høj kapacitet indeholder en matrix, der er en 6% tværbundet agarose med optimale egenskaber til batch, gravitationssøjle og forsknings-/pilotskala FPLC kolonnerensninger. Harpiksen har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml harpiks) og kan tolerere de høje EDTA- og reduktionsmiddelkoncentrationer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktioner af den højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC-harpiks omfatter:
  • Chelator —stabil brug op til 20 mM EDTA og DTT uden tab i ydeevne
  • Kompatibel med oprensning af overudtrykte, udskilte proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293 , ExpiCHO , og ExpiSf udtrykssystemer)
  • Høj bindingskapacitet —>80 mg/ml bindingskapacitet for His-mærkede rekombinante proteiner
  • Genanvendelig —kan regenereres op til 10 gange ved hjælp af CIP-protokollen
EDTA og reduktionsmidler såsom DTT og TCEP påvirker ydeevnen af Ni-IMAC-understøtninger negativt ved at fjerne metallet. På grund af dens chelatorstabilitetskarakteristik (EDTA-tolerant) er Pierce højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC-harpiks særligt velegnet til oprensning af udtrykte His-mærkede proteiner, der udskilles i cellekulturmedier, eller til oprensning af intracellulære His-mærkede proteiner, der har brug for tilstedeværelsen af EDTA for at opretholde stabilitet og funktion. I begge tilfælde kan store mængder af prøver renses uden at Ni-metallet fjernes fra understøtningen, hvilket giver ensartede højkapacitetsudbytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 80 mg pr. ml Binding
Bindende Ejendom Chelator Stald
Matrix 6% tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 10 mL bundfældet harpiks, leveret som 20 mL 50 % opslæmning. Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 50 til 80μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 10 mL
Type Resin
Kolonnetype Flaske