Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC harpiks
Artikelnummer. 17183259 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
2 plader
250 mL
5 kolonner
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17183259 50 mL -
17173259 10 mL -
17193259 250 mL -
17103269 500 mL 500ml
31759255 5 kolonner -
31759101 2 plader -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17183259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50585
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pierce højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC-harpiks er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier.
Pierce High-Capacity EDTA-kompatibel Ni-IMAC Resin er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier. Matricen er en 6% krydsbundet agarose med optimale egenskaber til batch-, kolonnebaserede og forsknings-/pilotskala FPLC kolonnerensninger. Harpiksen har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml harpiks) og kan tåle de høje koncentrationer af EDTA og reduktionsstoffer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktioner ved Pierce højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC harpiks
  • Chelator-stabil—brug op til 20 mM EDTA og DTT uden tab af ydeevne
  • Alsidige—renser både overudtrykte og sekreterede proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293, ExpiCHO, og ExpiSf ekspressionssystemer)
  • Høj bindningskapacitet— >80 mg/ml binding kapacitet for His-mærkede rekombinante proteiner
  • Genanvendelige—løse resin- og spinkolonne-formater kan regenereres op til 10 gange ved hjælp af standard SIP-protokollen (ikke gældende for 96-brøndplader)
  • Fleksibelt— tilgængeligt i flere formater, herunder bulk-løs resin, spinkolonner og 96-brønds spinplader
EDTA og reduktionsmidler som DTT og TCEP påvirker ydeevnen af Ni-IMAC-understøttelerne negativt ved at fjerne metallet. På grund af sin chelatorstabilitetskarakteristik (EDTA-tolerant) er Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin særligt velegnet til rensning af udtrykte His-mærkede proteiner, der udskilles i cellekulturmedier eller intracellulære His-mærkede proteiner, der har brug for tilstedeværelsen af EDTA for at opretholde stabilitet og funktion. I begge tilfælde kan store mængder prøver renses uden at Ni-metallet fjernes fra støtten, hvilket giver ensartede højkapacitetsudbytter.
Tilgængelige formater
  • Harpiks-slurries—20 ml, 100 ml, 500 ml og 1 L 50% slurry i 20% ethanol
  • Spinkolonner—10 ml spinkolonner indeholdende 1 ml bundet harpiks, leveret som 5 ml 20% slurry
  • 96-brønds spinplader—96-brønd spinplader med 50 μl bundfældet resin, leveret som 250 μl 20% slurry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Chelator Stald
Matrix 6% tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 50 mL bundfældet harpiks, leveret som 100 mL 50 % opslæmning. Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Form Flydende suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 50 mL
Type Resin
Kolonnetype Flaske
Bindende Kapacitet 80 mg pr. ml Binding