Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC harpiks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce High-Capacity EDTA-kompatibel Ni-IMAC Resin er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier. Matricen er en 6% krydsbundet agarose med optimale egenskaber til batch-, kolonnebaserede og forsknings-/pilotskala FPLC kolonnerensninger. Harpiksen har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml harpiks) og kan tåle de høje koncentrationer af EDTA og reduktionsstoffer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktioner ved Pierce højkapacitets EDTA-kompatibel Ni-IMAC harpiks
- Chelator-stabil—brug op til 20 mM EDTA og DTT uden tab af ydeevne
- Alsidige—renser både overudtrykte og sekreterede proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293, ExpiCHO, og ExpiSf ekspressionssystemer)
- Høj bindningskapacitet— >80 mg/ml binding kapacitet for His-mærkede rekombinante proteiner
- Genanvendelige—løse resin- og spinkolonne-formater kan regenereres op til 10 gange ved hjælp af standard SIP-protokollen (ikke gældende for 96-brøndplader)
- Fleksibelt— tilgængeligt i flere formater, herunder bulk-løs resin, spinkolonner og 96-brønds spinplader
EDTA og reduktionsmidler som DTT og TCEP påvirker ydeevnen af Ni-IMAC-understøttelerne negativt ved at fjerne metallet. På grund af sin chelatorstabilitetskarakteristik (EDTA-tolerant) er Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin særligt velegnet til rensning af udtrykte His-mærkede proteiner, der udskilles i cellekulturmedier eller intracellulære His-mærkede proteiner, der har brug for tilstedeværelsen af EDTA for at opretholde stabilitet og funktion. I begge tilfælde kan store mængder prøver renses uden at Ni-metallet fjernes fra støtten, hvilket giver ensartede højkapacitetsudbytter.
Tilgængelige formater
- Harpiks-slurries—20 ml, 100 ml, 500 ml og 1 L 50% slurry i 20% ethanol
- Spinkolonner—10 ml spinkolonner indeholdende 1 ml bundet harpiks, leveret som 5 ml 20% slurry
- 96-brønds spinplader—96-brønd spinplader med 50 μl bundfældet resin, leveret som 250 μl 20% slurry
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Chelator Stald |
| Matrix | 6% tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 10 mL bundfældet harpiks, leveret som 20 mL 50 % opslæmning. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 50 til 80μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 10 mL |
| Type | Resin |
| Kolonnetype | Flaske |
| Vis mere |