Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads med høj kapacitet, EDTA-kompatible
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml bundfældede perler) og kan tolerere de høje EDTA- og reduktionsmiddelkoncentrationer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktionerne i de højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads omfatter:
- Chelator stabil —stabil i buffer indeholdende 20 mM EDTA og DTT
- Kompatibel med oprensning af overudtrykte, udskilte proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293 , ExpiCHO , og ExpiSf udtrykssystemer)
- Enestående høj proteinbindingskapacitet op —til 80 mg/ml af bundfældede perler
- Højtydende —ikke-aggregerende, superparamagnetiske mikropartikler giver enestående ydeevne med manuelle og automatiserede HTS-applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads består af tværbundne agaroseperler indlejret med magnetit. Densiteten af liganden på den magnetiske agaroseperle resulterer i en bindingskapacitet svarende til eller bedre end traditionelle agaroseharpikser med de ekstra fordele ved at have magnetiske egenskaber og være EDTA-kompatibel. MagBeads er et værdifuldt værktøj til oprensning i lille skala af flere His-mærkede proteiner og til at undersøge ekspressions- og oprensningsbetingelser, der skal bruges i større oprensninger.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads er optimeret til brug med magnetiske platforme med høj gennemstrømning, såsom KingFisher 96 og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer, men perlerne er også kompatible med enkle benchtop-rensningsapplikationer ved hjælp af et passende magnetisk stativ. Automatiserede instrumenter er imidlertid særligt nyttige til oprensning med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 0.25 mL |
| Bindende Kapacitet | Up to 80 mg of 6 xHis-tagged protein / mL of settled magnetic beads |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Bindende Ejendom | Chelator Stable |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Matrix | Magnetic Agarose |
| pH-område | 2 to 14 pH stability |
| Indhold og opbevaring | 1 mL of 25% suspension. Store at 2–8°C. |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
| Partikelstørrelse | 30 μm |
| Vis mere |