Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads med høj kapacitet, EDTA-kompatible
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier. Perlerne har høj bindekapacitet (op til 80 mg protein pr. ml af bundet kugler) og kan tåle de høje EDTA- og reduktionskoncentrationer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml bundfældede perler) og kan tolerere de høje EDTA- og reduktionsmiddelkoncentrationer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktionerne i de højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads omfatter:
- Chelator stabil —stabil i buffer indeholdende 20 mM EDTA og DTT
- Kompatibel med oprensning af overudtrykte, udskilte proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293 , ExpiCHO , og ExpiSf udtrykssystemer)
- Enestående høj proteinbindingskapacitet op —til 80 mg/ml af bundfældede perler
- Højtydende —ikke-aggregerende, superparamagnetiske mikropartikler giver enestående ydeevne med manuelle og automatiserede HTS-applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads består af tværbundne agaroseperler indlejret med magnetit. Densiteten af liganden på den magnetiske agaroseperle resulterer i en bindingskapacitet svarende til eller bedre end traditionelle agaroseharpikser med de ekstra fordele ved at have magnetiske egenskaber og være EDTA-kompatibel. MagBeads er et værdifuldt værktøj til oprensning i lille skala af flere His-mærkede proteiner og til at undersøge ekspressions- og oprensningsbetingelser, der skal bruges i større oprensninger.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads er optimeret til brug med magnetiske platforme med høj gennemstrømning, såsom KingFisher 96 og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer, men perlerne er også kompatible med enkle benchtop-rensningsapplikationer ved hjælp af et passende magnetisk stativ. Automatiserede instrumenter er imidlertid særligt nyttige til oprensning med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1.25 mL |
| Bindende Ejendom | Chelator Stald |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Matrix | Magnetisk agarose |
| pH-område | 2 til 14 pH-stabilitet |
| Indhold og opbevaring | 5 ml 25 % suspension. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 30μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |