Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-IMAC MagBeads med høj kapacitet, EDTA-kompatible
Artikelnummer. 17113269 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
0.25ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17113269 1 mL -
17134759 1 mL 0.25ml
17123269 5 mL -
17133269 25 mL Hver
17143269 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17113269 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50588
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads er designet til oprensning af overudtrykte His-mærkede proteiner fra cellekulturmedier.
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads har høj bindingskapacitet (op til 80 mg protein pr. ml bundfældede perler) og kan tolerere de høje EDTA- og reduktionsmiddelkoncentrationer, der bruges til at hæmme metalloproteaser og stabilisere følsomme intracellulære proteiner.
Funktionerne i de højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads omfatter:
  • Chelator stabil —stabil i buffer indeholdende 20 mM EDTA og DTT
  • Kompatibel med oprensning af overudtrykte, udskilte proteiner i cellekulturmedier (f.eks. Expi293 , ExpiCHO , og ExpiSf udtrykssystemer)
  • Enestående høj proteinbindingskapacitet op —til 80 mg/ml af bundfældede perler
  • Højtydende —ikke-aggregerende, superparamagnetiske mikropartikler giver enestående ydeevne med manuelle og automatiserede HTS-applikationer (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads består af tværbundne agaroseperler indlejret med magnetit. Densiteten af liganden på den magnetiske agaroseperle resulterer i en bindingskapacitet svarende til eller bedre end traditionelle agaroseharpikser med de ekstra fordele ved at have magnetiske egenskaber og være EDTA-kompatibel. MagBeads er et værdifuldt værktøj til oprensning i lille skala af flere His-mærkede proteiner og til at undersøge ekspressions- og oprensningsbetingelser, der skal bruges i større oprensninger.
Pierce højkapacitets EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads er optimeret til brug med magnetiske platforme med høj gennemstrømning, såsom KingFisher 96 og KingFisher Flex magnetiske partikelprocessorer, men perlerne er også kompatible med enkle benchtop-rensningsapplikationer ved hjælp af et passende magnetisk stativ. Automatiserede instrumenter er imidlertid særligt nyttige til oprensning med højere gennemløb og screening af oprensningsbetingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 0.25 mL
Bindende Kapacitet Up to 80 mg of 6 xHis-tagged protein / mL of settled magnetic beads
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Bindende Ejendom Chelator Stable
Koncentration Slurry: 25%
Matrix Magnetic Agarose
pH-område 2 to 14 pH stability
Indhold og opbevaring 1 mL of 25% suspension. Store at 2–8°C.
Forsendelsestilstand Wet Ice
Partikelstørrelse 30 μm
Form Liquid Suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 1 mL
Type Magnetic Affinity Bead
Kolonnetype Bottle