Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Høj kapacitet NeutrAvidin™ Agarose
Artikelnummer. p-7184469 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
5ml
Artikelnummer. 10742135
Brand: Thermo Scientific™ 29202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Akrylamid- og agaroseperler og søjler af specielt modificeret, pH-stabiliseret avidin; det billige alternativ til streptavidin biotin-bindende understøtninger.
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Harpikser giver mindre uspecifik binding og renere resultater end avidin eller streptavidin til mange slags biotinaffinitetsprocedurer.
Yderligere information og online bestilling
NeutrAvidin Agarose og UltraLink™ Harpikser er overlegne alternativer til avidin- og streptavidinperler i mange biotinbaserede affinitetsanvendelser. NeutrAvidin Protein er et modificeret avidinderivat, der kombinerer flere nøglefunktioner for at give et biotinbindende protein med usædvanligt lave uspecifikke bindingsegenskaber. Nativt avidin er stærkt glycosyleret, hvilket resulterer i dets høje pI og uspecifikke bindingsegenskaber. Derimod NeutrAvidin Protein indeholder ingen kulhydrater og har et næsten neutralt isoelektrisk punkt (6.3), egenskaber, der giver meget lav uspecifik binding og bredere anvendelighed i en række anvendelser.
NeutrAvidin Harpikser fremstilles ved kovalent kobling NeutrAvidin Protein til den perleformede agarose eller UltraLink Biounderstøttelse ved hjælp af effektiv og stabil kemi, hvilket resulterer i NeutrAvidin Agarose og UltraLink Harpikser, der er udvaskningsbestandige og stabile ved pH 2-11. Produkterne er fremragende valg til en række af affinitetsoprensningsapplikationer i lille eller stor skala, der involverer biotinylerede makromolekyler, herunder separation af biotinylerede molekyler fra prøver og immunpræcipitation af antigener ved hjælp af biotin-mærkede antistoffer.
Højdepunkter:
  • Lav uspecifik binding– i modsætning til avidin, NeutrAvidin Protein har ingen kulhydrater, hvilket eliminerer uspecifikke bindingsproblemer forårsaget af sukkerarter; i modsætning til streptavidin, NeutrAvidin Protein har ingen Arg-Tyr-Asp-sekvens, som kan være en kilde til binding til celleoverflademolekyler
  • Alsidige harpikser– agarose (polysaccharid-baseret) og UltraLink Biostøtte (acrylamid-baserede) harpikser giver to forskellige muligheder for særlige eksperimentelle forhold og er kompatible med tyngdekraft-flow, spin og FPLC metoder
  • Tilgængelig i flere formater– vælg mellem to harpikstyper, almindelige eller højkapacitetspræparater og små eller store pakkestørrelser (bulkstørrelser er også tilgængelige)
  • Overlegen ydeevne– High Capacity Resin har højere bindingskapacitet end de bedste alternative leverandør streptavidinprodukter, hvilket tillader brug af små mængder harpiks til eksperimenter
Varespecifikke funktioner:
  • Agaroseharpikser er tværbundet 6% perleformet agarose
  • UltraLink Harpikser er perlebelagt akrylamidunderstøtning (UltraLink Biostøtte)
  • Plus og High Capacity Resiner har en højere belastning af NeutrAvidin Protein end de almindelige former
Anbefalet til:
Immunpræcipitation; Oprensning af proteiner, der binder til biotinylerede ligander; Indfangning af biotinylerede celleoverfladeproteiner; Oprensning af biotinylerede peptider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 8 mg biotinyleret BSA-binding pr. ml harpiks
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Frys ikke harpiks. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Produktlinje NeutraAvidin , Pierce
Mængde 5 mL
Mål Biotin-mærket molekyle
Type Agarose
Stationær fase NeutrAvidin Protein
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin