Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Harpikser giver mindre uspecifik binding og renere resultater end avidin eller streptavidin til mange slags biotinaffinitetsprocedurer.
Yderligere information og online bestilling
NeutrAvidin Harpikser fremstilles ved kovalent kobling NeutrAvidin Protein til den perleformede agarose eller UltraLink Biounderstøttelse ved hjælp af effektiv og stabil kemi, hvilket resulterer i NeutrAvidin Agarose og UltraLink Harpikser, der er udvaskningsbestandige og stabile ved pH 2-11. Produkterne er fremragende valg til en række af affinitetsoprensningsapplikationer i lille eller stor skala, der involverer biotinylerede makromolekyler, herunder separation af biotinylerede molekyler fra prøver og immunpræcipitation af antigener ved hjælp af biotin-mærkede antistoffer.
Højdepunkter:
Lav uspecifik binding– i modsætning til avidin, NeutrAvidin Protein har ingen kulhydrater, hvilket eliminerer uspecifikke bindingsproblemer forårsaget af sukkerarter; i modsætning til streptavidin, NeutrAvidin Protein har ingen Arg-Tyr-Asp-sekvens, som kan være en kilde til binding til celleoverflademolekyler
Alsidige harpikser– agarose (polysaccharid-baseret) og UltraLink Biostøtte (acrylamid-baserede) harpikser giver to forskellige muligheder for særlige eksperimentelle forhold og er kompatible med tyngdekraft-flow, spin og FPLC metoder
Tilgængelig i flere formater– vælg mellem to harpikstyper, almindelige eller højkapacitetspræparater og små eller store pakkestørrelser (bulkstørrelser er også tilgængelige)
Overlegen ydeevne– High Capacity Resin har højere bindingskapacitet end de bedste alternative leverandør streptavidinprodukter, hvilket tillader brug af små mængder harpiks til eksperimenter
Varespecifikke funktioner:
- Agaroseharpikser er tværbundet 6% perleformet agarose
- UltraLink Harpikser er perlebelagt akrylamidunderstøtning (UltraLink Biostøtte)
- Plus og High Capacity Resiner har en højere belastning af NeutrAvidin Protein end de almindelige former
Anbefalet til:
Immunpræcipitation; Oprensning af proteiner, der binder til biotinylerede ligander; Indfangning af biotinylerede celleoverfladeproteiner; Oprensning af biotinylerede peptider
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Frys ikke harpiks. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Produktlinje | NeutrAvidin, Pierce |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | Biotin-mærket molekyle |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | NeutrAvidin Protein |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Bindende Kapacitet | 8 mg biotinyleret BSA-binding pr. ml harpiks |