Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoksinfjernelsessøjler med høj kapacitet, 0,5 mL
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Reducer endotoksinniveauer i proteinprøver med mere end 99 % på en time, mens du maksimerer proteingenvinding med Thermo Scientific™ Pierce Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet.
Højdepunkter:
Høj kapacitet binder op til 2.000.000 EU/ml for at eliminere mindst 99 % af endotoksinerne
Holdbar genbrugsharpiks op til 10 gange uden tab i ydeevne
Selektiv genvinde mindst 85% af din proteinprøve
Høj ydeevne kompatibel med FDA-retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til mindre end 5 EU/ml
Hurtigt vores nye spin cup-format muliggør endotoksinudtømning inden for 1 time
Rene engangssøjler undgår krydskontaminering af prøver
Optimerede spin-kopper er optimeret til forskellige prøvevolumener
Økonomiske store mængderabatter tilgængelige
Kræver
Endotoksin-frit vand
Anbefalet til:
Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | 8 ml kapacitet centrifugesøjler indeholdende 0,5 ml harpiks |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 kolonner |
| Mål | Endotoksin fjernelse |
| Type | Spin-kolonne |
| Stationær fase | Proprietær Ligand |
| Format | Spin-kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, Celluloseharpiks |
| Vis mere |