Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoksinfjernelsessøjler med høj kapacitet, 1 mL
Artikelnummer. p-4531368 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 kolonner
5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 12391973
Brand: Thermo Scientific™ 88276
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver før massespektrometri ved hjælp af spinsøjler af poly(e-lysin) ligand på perleformet cellulose.
Reducer endotoksinniveauer i proteinprøver med mere end 99 % på en time, mens du maksimerer proteingenvinding med Thermo Scientific™ Pierce Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerer porøse celluloseperler og et FDA-godkendt fødevarekonserveringsmiddel, poly(epsilon-lysin), som en affinitetsligand til selektivt at binde endotoksiner. Endotoksinniveauer i proteinprøver reduceres med mere end 99 % på så lidt som 1 time ved brug af vores spin cup-format, og proteingenvinding er≥ 85 %. Den modificerede polylysin-affinitetsligand eliminerer toksicitetsproblemerne forbundet med alternative teknologier, der anvender polymixin B-ligander og natriumdeoxycholatbuffere. Pierce Endotoksinfjernelsesharpiks med høj kapacitet er tilgængelig som en opslæmning til at pakke en brugerdefineret kolonne, der kan genbruges mindst 5 gange uden tab i effektiviteten af endotoksinfjernelse. Denne harpiks er også tilgængelig i et nyt engangs-spin-søjleformat optimeret til forskellige prøvevolumener.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet binder op til 2.000.000 EU/ml for at eliminere mindst 99 % af endotoksinerne
  • Holdbar genbrugsharpiks op til 10 gange uden tab i ydeevne
  • Selektiv genvinde mindst 85% af din proteinprøve
  • Høj ydeevne kompatibel med FDA-retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til mindre end 5 EU/ml
  • Hurtigt vores nye spin cup-format muliggør endotoksinudtømning inden for 1 time
  • Rene engangssøjler undgår krydskontaminering af prøver
  • Optimerede spin-kopper er optimeret til forskellige prøvevolumener
  • Økonomiske store mængderabatter tilgængelige
Kræver
Endotoksin-frit vand
Anbefalet til:
Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Op til 2.000.000 EU/ml
Formulering Centrifugesøjler med en kapacitet på 22 mL indeholdende 1 mL harpiks
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 5 kolonner
Mål Endotoksin fjernelse
Type Spin-kolonne
Stationær fase Proprietær Ligand
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, Celluloseharpiks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol