Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoksinfjernelsessøjler med høj kapacitet, 1 mL
Artikelnummer. 12391973 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
5 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12391973 5 kolonner Pakke med 5
12201203 25 kolonner Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12391973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88276
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fjern endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver før massespektrometri ved hjælp af spinsøjler af poly(e-lysin) ligand på perleformet cellulose.
Thermo Scientific Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin binder sig til at reducere endotoksinniveauerne i proteinprøver med ≥99 % på 1 time; med denne spin cup-form er proteingenvindingen 85 ≥%.
Egenskaber ved højkapacitets endotoksinfjernelse harpiks-spinkolonner:
  • Højkapacitetsbinding—op til 2.000.000 EU/ml† for at eliminere >99% af endotoksinerne
  • Selektiv—genvinding ≥af 85% af din proteinprøve
  • Høj ydeevne—opfylder FDA's retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til <5 EU/ml
  • Hurtigt—, vores nye spin cup-format muliggør udtømning af endotoksiner inden for 1 time
  • Rene—engangs-spinkolonner undgår krydskontaminering af prøver
  • Optimerede—spinkopper er optimeret til forskellige prøvemængder
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerer porøse celluloseperler og et FDA-godkendt fødevarekonserveringsmiddel, poly(ε-lysin), som en affinitetsligand til selektivt at binde endotoksiner. Den modificerede polylysinaffinitetsligand eliminerer toksicitetsbekymringerne forbundet med alternative teknologier ved brug af polymixin B-ligander og natriumdeoxycholatbuffere.
Kræver
  • Endotoksinfrit vand
Applikationer:
  • Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
Tilstedeværelsen af endotoksiner i biologisk fremstillede produkter fremstillet til forskning, vaccination eller terapeutisk brug er en stor bekymring på grund af den mangfoldige og potentielt skadelige biologiske respons på disse molekyler. Endotoksinforurening i proteiner renset fra bakteriekulturer skyldes resterende lipopolysaccharider (LPS), der stammer fra den ydre cellemembran hos gramnegative bakterier som E. coli. Endotoksinforurenede proteinprøver, der transfekteres i celler eller injiceres i en dyrevært, kan igangsætte en stærk immunrespons, der resulterer i et systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) og/eller sepsis. Traditionelle endotoksinfjernelsesharpikser, der bruger polymixin B og natriumdeoxycholat til at fjerne endotoksiner fra en prøve, har også de negative bivirkninger neurotoksicitet og akut nyretubulær nekrose.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin er en porøs cellulosekugle, der er blevet overflademodificeret med kovalent fastgjorte polylysinkæder, som har en høj affinitet for LPS, men mangler toksiciteten fra andre endotoksinbindende molekyler. Med en bindingskapacitet på 2.000.000 EU/ml kan endotoksinniveauer reduceres med 99 % i prøver, der indeholder indledende endotoksinniveauer på 10.000 EU/ml. Typiske proteinprøver behandlet med High Capacity Endotoxin Removal Resin har en endelig endotoksinkoncentration under 5 EU/ml. Dette spin cup-format er en hurtig, engangsmetode til at fjerne endotoksiner fra proteinprøver på så lidt som 1 time. Spinkopperne bruger batchformat til at binde og fjerne endotoksiner, samtidig med at 85% proteingenvinding tillades >.
† En endotoksinenhed/ml (EU/ml) svarer til cirka 0,1 ng endotoksin/ml opløsning.
Relaterede produkter
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelsesresin (Kat. Nr. 88270)
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spin-kolonner, 0,25 ml (Kat. Nr. 88273)
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spinkolonner, 0,5 ml (Cat. Nr. 88274)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Centrifugekolonner med 22 ml kapacitet indeholder 1 ml harpiks
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 5 kolonner
Mål Endotoksin fjernelse
Type Spin-kolonne
Stationær fase Proprietær Ligand
Format Spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, Celluloseharpiks
Kapacitet (metrisk) Up to 2,000,000 EU/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol