Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet
Artikelnummer. p-7184471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
250ml
Artikelnummer. 12311973
Brand: Thermo Scientific™ 88270
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Fjern endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver før massespektrometri ved hjælp af spinsøjler af poly(e-lysin) ligand på perleformet cellulose.
Reducer endotoksinniveauer i proteinprøver med mere end 99 % på en time, mens du maksimerer proteingenvinding med Thermo Scientific™ Pierce Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerer porøse celluloseperler og et FDA-godkendt fødevarekonserveringsmiddel, poly(epsilon-lysin), som en affinitetsligand til selektivt at binde endotoksiner. Endotoksinniveauer i proteinprøver reduceres med mere end 99 % på så lidt som 1 time ved brug af vores spin cup-format, og proteingenvinding er≥ 85 %. Den modificerede polylysin-affinitetsligand eliminerer toksicitetsproblemerne forbundet med alternative teknologier, der anvender polymixin B-ligander og natriumdeoxycholatbuffere. Pierce Endotoksinfjernelsesharpiks med høj kapacitet er tilgængelig som en opslæmning til at pakke en brugerdefineret kolonne, der kan genbruges mindst 5 gange uden tab i effektiviteten af endotoksinfjernelse. Denne harpiks er også tilgængelig i et nyt engangs-spin-søjleformat optimeret til forskellige prøvevolumener.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet binder op til 2.000.000 EU/ml for at eliminere mindst 99 % af endotoksinerne
  • Holdbar genbrugsharpiks op til 10 gange uden tab i ydeevne
  • Selektiv genvinde mindst 85% af din proteinprøve
  • Høj ydeevne kompatibel med FDA-retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til mindre end 5 EU/ml
  • Hurtigt vores nye spin cup-format muliggør endotoksinudtømning inden for 1 time
  • Rene engangssøjler undgår krydskontaminering af prøver
  • Optimerede spin-kopper er optimeret til forskellige prøvevolumener
  • Økonomiske store mængderabatter tilgængelige
Kræver
Endotoksin-frit vand
Anbefalet til:
Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) Op til 2.000.000 EU/ml
Formulering Proprietær ligand på perleformet cellulose opslæmmet i 20% ethanol
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 10 mL
Mål Endotoksin fjernelse
Type Resin
Stationær fase Proprietær Ligand
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, Proprietær Resin