Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet
Artikelnummer. 12331973 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12331973 250 mL 250ml
12311973 10 mL 10ml
12321973 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12331973 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88272
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fjern endotoksiner (lipopolysaccharider eller LPS) fra prøver før massespektrometri ved hjælp af spinsøjler af poly(e-lysin) ligand på perleformet cellulose.
Thermo Scientific Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin binder sig til at reducere endotoksinniveauet i proteinprøver med ≥99 % på 1 time, samtidig med at proteingenopretningen maksimeres. Brug denne endotoxinfjernende resin-slurry til at pakke en speciallavet kolonne, der kan genbruges op til 10 gange uden tab af endotoksinfjernelseseffektivitet.
Egenskaber ved højkapacitets endotoksinfjernelsesharpiks:
  • Højkapacitetsbinding—op til 2.000.000 EU/ml† for at eliminere >99% af endotoksinerne
  • Holdbar—genbrug af resin op til 10 gange uden tab af ydeevne
  • Selektiv—genvinding ≥af 85% af din proteinprøve
  • Høj ydeevne—opfylder FDA's retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til <5 EU/ml
  • Økonomiske—store volumenrabatter tilgængelige
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerer porøse celluloseperler og et FDA-godkendt fødevarekonserveringsmiddel, poly(ε-lysin), som en affinitetsligand til selektivt at binde endotoksiner. Endotoksinniveauerne i proteinprøver reduceres med ≥99% på så lidt som 1 time ved brug af vores spin cup-format, og proteingenvindingen er ≥85%. Den modificerede polylysinaffinitetsligand eliminerer toksicitetsbekymringerne forbundet med alternative teknologier ved brug af polymixin B-ligander og natriumdeoxycholatbuffere.
Kræver
Endotoksinfrit vand
Applikationer:
Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
Tilstedeværelsen af endotoksiner i biologisk fremstillede produkter fremstillet til forskning, vaccination eller terapeutisk brug er en stor bekymring på grund af den mangfoldige og potentielt skadelige biologiske respons på disse molekyler. Endotoksinforurening i proteiner renset fra bakteriekulturer skyldes resterende lipopolysaccharider (LPS), der stammer fra den ydre cellemembran hos gramnegative bakterier som E. coli. Endotoksinforurenede proteinprøver, der transfekteres i celler eller injiceres i en dyrevært, kan igangsætte en stærk immunrespons, der resulterer i et systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) og/eller sepsis. Traditionelle endotoksinfjernelsesharpikser, der bruger polymixin B og natriumdeoxycholat til at fjerne endotoksiner fra en prøve, har også de negative bivirkninger neurotoksicitet og akut nyretubulær nekrose.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin er en porøs cellulosekugle, der er blevet overflademodificeret med kovalent fastgjorte polylysinkæder, som har en høj affinitet for LPS, men mangler toksiciteten fra andre endotoksinbindende molekyler. Med en bindingskapacitet på 2.000.000 EU/ml kan endotoksinniveauer reduceres med 99 % i prøver, der indeholder indledende endotoksinniveauer på 10.000 EU/ml. Typiske proteinprøver behandlet med High Capacity Endotoxin Removal Resin har en endelig endotoksinkoncentration under 5 EU/ml. Denne harpiks tilbydes i slurry-format til specialpakning af endotoksinfjernelseskolonner til tyngdekraftsflow eller flowhastigheder fra 10-15 ml/time.
† En endotoksinenhed/ml (EU/ml) svarer til cirka 0,1 ng endotoksin/ml opløsning.
Relaterede produkter
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spin-kolonner, 0,25 ml (Kat. Nr. 88273)
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spinkolonner, 0,5 ml (Cat. Nr. 88274)
  • Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelsesspin-kolonner, 1 ml (Kat. Nr. 88276)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Proprietær ligand på perle-cellulose slurryet i 20% ethanol
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Mængde 250 mL
Mål Endotoksin fjernelse
Type Resin
Stationær fase Proprietær Ligand
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, Proprietær Resin
Kapacitet (metrisk) Up to 2,000,000 EU/mL