Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Harpiks til fjernelse af endotoksin med høj kapacitet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin binder sig til at reducere endotoksinniveauet i proteinprøver med ≥99 % på 1 time, samtidig med at proteingenopretningen maksimeres. Brug denne endotoxinfjernende resin-slurry til at pakke en speciallavet kolonne, der kan genbruges op til 10 gange uden tab af endotoksinfjernelseseffektivitet.
Egenskaber ved højkapacitets endotoksinfjernelsesharpiks:
- Højkapacitetsbinding—op til 2.000.000 EU/ml† for at eliminere >99% af endotoksinerne
- Holdbar—genbrug af resin op til 10 gange uden tab af ydeevne
- Selektiv—genvinding ≥af 85% af din proteinprøve
- Høj ydeevne—opfylder FDA's retningslinjer ved at reducere den endelige EU-koncentration til <5 EU/ml
- Økonomiske—store volumenrabatter tilgængelige
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin kombinerer porøse celluloseperler og et FDA-godkendt fødevarekonserveringsmiddel, poly(ε-lysin), som en affinitetsligand til selektivt at binde endotoksiner. Endotoksinniveauerne i proteinprøver reduceres med ≥99% på så lidt som 1 time ved brug af vores spin cup-format, og proteingenvindingen er ≥85%. Den modificerede polylysinaffinitetsligand eliminerer toksicitetsbekymringerne forbundet med alternative teknologier ved brug af polymixin B-ligander og natriumdeoxycholatbuffere.
Kræver
Endotoksinfrit vand
Applikationer:
Eliminer endotoksiner fra protein- eller antistofprøver før celletransfektion eller dyreinjektion
Tilstedeværelsen af endotoksiner i biologisk fremstillede produkter fremstillet til forskning, vaccination eller terapeutisk brug er en stor bekymring på grund af den mangfoldige og potentielt skadelige biologiske respons på disse molekyler. Endotoksinforurening i proteiner renset fra bakteriekulturer skyldes resterende lipopolysaccharider (LPS), der stammer fra den ydre cellemembran hos gramnegative bakterier som E. coli. Endotoksinforurenede proteinprøver, der transfekteres i celler eller injiceres i en dyrevært, kan igangsætte en stærk immunrespons, der resulterer i et systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) og/eller sepsis. Traditionelle endotoksinfjernelsesharpikser, der bruger polymixin B og natriumdeoxycholat til at fjerne endotoksiner fra en prøve, har også de negative bivirkninger neurotoksicitet og akut nyretubulær nekrose.
Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin er en porøs cellulosekugle, der er blevet overflademodificeret med kovalent fastgjorte polylysinkæder, som har en høj affinitet for LPS, men mangler toksiciteten fra andre endotoksinbindende molekyler. Med en bindingskapacitet på 2.000.000 EU/ml kan endotoksinniveauer reduceres med 99 % i prøver, der indeholder indledende endotoksinniveauer på 10.000 EU/ml. Typiske proteinprøver behandlet med High Capacity Endotoxin Removal Resin har en endelig endotoksinkoncentration under 5 EU/ml. Denne harpiks tilbydes i slurry-format til specialpakning af endotoksinfjernelseskolonner til tyngdekraftsflow eller flowhastigheder fra 10-15 ml/time.
† En endotoksinenhed/ml (EU/ml) svarer til cirka 0,1 ng endotoksin/ml opløsning.
Relaterede produkter
- Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spin-kolonner, 0,25 ml (Kat. Nr. 88273)
- Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelses spinkolonner, 0,5 ml (Cat. Nr. 88274)
- Pierce™ Højkapacitets endotoksinfjernelsesspin-kolonner, 1 ml (Kat. Nr. 88276)
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Proprietær ligand på perle-cellulose slurryet i 20% ethanol |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | Endotoksin fjernelse |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Proprietær Ligand |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, Proprietær Resin |
| Vis mere |