Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorsmørsyre (HFBA), HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 11511104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11511104 10 x 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11511104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS53104
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Flasker og ampuller med 99,5 % ren HFBA (MW 214.04, CAS 375-22-4), gyldige til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer (HPLC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbutyric Acid (HFBA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
Højdepunkter:
  • Typisk renhed er 99,7% ved GC; <0,1% vand
  • Sekventeringsreagens til klassisk og automatiseret Edman-nedbrydning af peptider og proteiner
  • Densitet: 1,645
  • BP 120 °C
  • Pakket under nitrogen i ravfarvede glasampuller eller flasker
  • Klar, farveløs væske
Bestillingsoplysninger:
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Heptafluorsmørsyre (HFBA)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Væske
Reagenstype Ionparringsreagens
Mængde 10 x 1 ml
Formulering 99,5% HFBA
Produktlinje Pierce