Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorsmørsyre (HFBA), HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 10108263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10108263 10 x 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10108263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53104
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Flasker og ampuller med 99,5 % ren HFBA (MW 214.04, CAS 375-22-4), gyldige til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer (HPLC).
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbutyric Acid (HFBA) er fremstillet og testet for at opfylde strenge specifikationer, der sikrer overlegen ydeevne til brug som et ion-parringsmiddel i omvendt fase peptidseparationer.
Højdepunkter:
  • Typisk renhed er 99,7% ved GC; <0,1% vand
  • Sekventeringsreagens til klassisk og automatiseret Edman-nedbrydning af peptider og proteiner
  • Densitet: 1,645
  • BP 120 °C
  • Pakket under nitrogen i ravfarvede glasampuller eller flasker
  • Klar, farveløs væske
Bestillingsoplysninger:
X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Heptafluorsmørsyre (HFBA)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Væske
Reagenstype Ionparringsreagens
Mængde 10 x 1 ml
Formulering 99,5% HFBA
Produktlinje Pierce
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P315-Søg omgående lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutanoicacid