Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard
Artikelnummer. p-7000090 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20μ g
5 x 20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Pakke med 5
Artikelnummer. 15235733
Brand: Thermo Scientific™ 88328
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Brug denne standard, en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Brug Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard, en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
De Thermo Scientific Pierce HeLa Protein Digest Standard er en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, der kan bruges som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Proteinfordøjelsesstandarden er afledt af en veletableret adenocarcinomreference HeLa S3-cellelinje. HeLa S3-celler udtrykker over 15.000 proteiner med relevante post-translationelle modifikationer, hvilket gør denne cellelinje til en ideel standard til komplekse proteommassespektrometriapplikationer. Cellelysatet er blevet fordøjet med både LysC og trypsin for at minimere tryptiske mistede spaltninger og forbedre proteinsekvensdækningen. Derudover, i modsætning til andre kommercielt tilgængelige proteinfordøjelser til MS, opfylder Pierce HeLa Protein Digest Standard strenge kvalitetstestspecifikationer, herunder peptidkvalitet, fordøjelseseffektivitet og ensartet fordøjelse fra parti til parti.
Højdepunkter:
  • Positiv kontrolprøve– kompleks pattedyrs proteomprøve proteinfordøjelse (> 15.000 proteiner) fra HeLa S3-cellelinjen
  • Grundig tryptisk fordøjelse– fremstillet under anvendelse af både LysC og trypsin for at sikre mindre end 10 % tryptiske mistede spaltninger
  • Valideret peptidkvalitet– mindre end 10 % methioninoxidation og mindre end 10 % lysincarbamylering
  • Omhyggeligt testet– Ensartet proteinfordøjelse af høj kvalitet garanteret og dokumenteret via partispecifikke analysecertifikater
  • Stabil– leveres i et stabilt frysetørret format
Applikationer:
  • Kvalitativ LC vurdering
  • LC/MS standardisering
  • LC/MS metodeudvikling
  • TMT™ Udvikling af reagensmetode
Produktdetaljer:
Pierce HeLa Protein Digest Standard er en frysetørret tryptisk peptidblanding, der kan bruges som en kvalitetskontrolstandard for væskekromatografi (LC) separation, MS metodeudvikling og MS performance benchmarking. Fordøjelsen er specielt formuleret til LC/MS-eksperimenter og indeholder ikke salte eller rengøringsmidler. Brug af fordøjelsesstandarden rutinemæssigt før analyse af komplekse prøver gør det muligt at overvåge og normalisere LC/MS-ydelse mellem prøver og over tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Reagenstype Standard
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Proteinfordøjelsesstandard
Produktlinje Pierce
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin MS System Ydeevne
Mængde 20μ g
Form Fast stof