Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard, en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Thermo Scientific Pierce HeLa Protein Digest Standard er en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, der kan bruges som kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Funktioner ved HeLa Protein Digest Standard:
- Positiv kontrolprøve—kompleks pattedyrproteomproteom-prøve proteinfordøjelse (>15.000 proteiner) fra HeLa S3-cellelinjen
- Grundig tryptisk fordøjelse—udarbejdet med både LysC og trypsin for at sikre mindre end 10% tryptiske udkløftninger
- Valideret peptidkvalitet—under 10% methioninoxidation og mindre end 10% lysincarbamylation
- Grundigt testet—proteinfordøjelse af høj kvalitet og konsistent garanteret og dokumenteret via lot-specifikke analysecertifikater
- Stable—leveret i et stabilt lyofiliseret format
Proteinfordøjelsesstandarden er afledt af en veletableret adenokarcinom referencecellelinje HeLa S3. HeLa S3-celler udtrykker over 15.000 proteiner med relevante posttranslationelle modifikationer, hvilket gør denne cellelinje til en ideel standard til komplekse proteommassespektrometri-applikationer. Cellelysatet er blevet fordøjet med både LysC og trypsin for at minimere tryptiske oversete kløvninger og forbedre dækningen af proteinsekvenser. Desuden, i modsætning til andre kommercielt tilgængelige proteindigester til MS, Pierce opfylder HeLa Protein Digest Standard strenge kvalitetsteststandarder, herunder peptidkvalitet, fordøjelseseffektivitet og ensartethed i lot-to-lot fordøjelse.
Applikationer:
- Kvalitativ LC-vurdering
- LC/MS-standardisering
- LC/MS-metodeudvikling
- TMT™ Udvikling af reagensmetoden
Pierce HeLa Protein Digest Standard er en lyofiliseret tryptisk peptidblanding, der kan bruges som kvalitetskontrolstandard til væskekromatografi (LC) separation, udvikling af MS-metoder og benchmarking af MS-ydeevne. Digesten er specifikt formuleret til LC/MS-eksperimenter og indeholder ikke salte eller detergenter. Ved rutinemæssig brug af digest-standarden før analyse af komplekse prøver er det muligt at overvåge og normalisere LC/MS-ydelse mellem prøver og over tid.
Tekniske data
Tekniske data
| Reagenstype | Standard |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Proteinfordøjelsesstandard |
| Produktlinje | Pierce |
| Indhold og opbevaring | 0.0 |
| Udgangsmateriale | Peptider |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | MS System Ydeevne |
| Mængde | 5 x 20μ g |
| Vis mere |