Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard
Artikelnummer. 15235733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20μ g
5 x 20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15235733 20μ g 20µg
15245733 5 x 20μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15235733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1165.65 DKK / 20µg
    Spare 144.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Brug denne standard, en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Brug Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard, en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, som en kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Thermo Scientific Pierce HeLa Protein Digest Standard er en højt valideret pattedyrproteinfordøjelse, der kan bruges som kvalitetskontrolprøve til massespektrometri (MS) analyse af komplekse proteomiske prøver.
Funktioner ved HeLa Protein Digest Standard:
  • Positiv kontrolprøve—kompleks pattedyrproteomproteom-prøve proteinfordøjelse (>15.000 proteiner) fra HeLa S3-cellelinjen
  • Grundig tryptisk fordøjelse—udarbejdet med både LysC og trypsin for at sikre mindre end 10% tryptiske udkløftninger
  • Valideret peptidkvalitet—under 10% methioninoxidation og mindre end 10% lysincarbamylation
  • Grundigt testet—proteinfordøjelse af høj kvalitet og konsistent garanteret og dokumenteret via lot-specifikke analysecertifikater
  • Stable—leveret i et stabilt lyofiliseret format
Proteinfordøjelsesstandarden er afledt af en veletableret adenokarcinom referencecellelinje HeLa S3. HeLa S3-celler udtrykker over 15.000 proteiner med relevante posttranslationelle modifikationer, hvilket gør denne cellelinje til en ideel standard til komplekse proteommassespektrometri-applikationer. Cellelysatet er blevet fordøjet med både LysC og trypsin for at minimere tryptiske oversete kløvninger og forbedre dækningen af proteinsekvenser. Desuden, i modsætning til andre kommercielt tilgængelige proteindigester til MS, Pierce opfylder HeLa Protein Digest Standard strenge kvalitetsteststandarder, herunder peptidkvalitet, fordøjelseseffektivitet og ensartethed i lot-to-lot fordøjelse.
Applikationer:
  • Kvalitativ LC-vurdering
  • LC/MS-standardisering
  • LC/MS-metodeudvikling
  • TMT™ Udvikling af reagensmetoden
Pierce HeLa Protein Digest Standard er en lyofiliseret tryptisk peptidblanding, der kan bruges som kvalitetskontrolstandard til væskekromatografi (LC) separation, udvikling af MS-metoder og benchmarking af MS-ydeevne. Digesten er specifikt formuleret til LC/MS-eksperimenter og indeholder ikke salte eller detergenter. Ved rutinemæssig brug af digest-standarden før analyse af komplekse prøver er det muligt at overvåge og normalisere LC/MS-ydelse mellem prøver og over tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Reagenstype Standard
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Proteinfordøjelsesstandard
Produktlinje Pierce
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin MS Systemydelse
Mængde 20μ g
Form Fast stof