Få mere at vide
Thermo Scientific™ HABA (4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsyre)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce HABA er 4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsyre, et simpelt reagens, der muliggør spektrofotometrisk (kolorimetrisk) estimering af biotinyleringsniveauer af mærkede proteiner og andre molekyler.
Thermo Scientific Pierce HABA er 4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsyre, et simpelt reagens, der muliggør spektrofotometrisk (kolorimetrisk) estimering af biotinyleringsniveauer af mærkede proteiner og andre molekyler. Bestem molforholdet mellem biotin inkorporeret i et protein ved hjælp af HABA-Avidin-metoden. HABA-farvestoffet (4'-hydroxyazobenzen-2-carboxylsyre) binder til avidin for at producere et gul-orange farvet kompleks, som absorberes ved 500 nm. Frit biotin vil fortrænge HABA farvestoffet og få absorbansen til at falde. En standardkurve kan etableres ved at bruge det frie biotin til at estimere antallet af mol biotin, der er inkorporeret efter biotinylering af et protein.
Højdepunkter:
- HABA-avidinkompleks kan anvendes over en lang række pH- og saltkoncentrationer
- Mængden af Avidin kan beregnes direkte ud fra den øgede absorbans ved 500 nm kompleksdannelse med HABA farvestoffet
- Beregn resultater direkte fra absorbansværdier baseret på ekstinktionskoefficienter ved hjælp af proceduren beskrevet i instruktionerne eller brug Pierces online HABA-beregner
- Komplette sæt er også tilgængelige! Se Pierce Biotin Kvantificeringssæt (del nr. 28005) og fluorescens biotin kvantificeringskit (del nr. 46610)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | HABA |
| Mængde | 10 g |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Mærkningsmål | Antistoffer, Proteiner |
Sikkerhed og håndtering
- HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid