Få mere at vide
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarer fortyndede (1-1.000 ng/mL) HRP-konjugater i mere end seks måneder ved stuetemperatur uden væsentligt tab af aktivitet.
Assay-kompatibel - tilføj blot din foretrukne blokeringsbuffer for at skabe den ideelle fortynder til din HRP-baserede ELISA system
Praktisk - opbevar brugsklare fortyndinger (1:1.000-1:100.000), der opretholder enzymaktivitet i køleskabet uden alikvotering
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Guardian |
| Mængde | 200 mL |