Få mere at vide
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent
Artikelnummer. 11849320 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11849320 200 mL 200ml
10229183 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11849320 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37548
Opbevar fortyndede (1-1.000 ng/mL) HRP-konjugater i mere end seks måneder ved stuetemperatur uden væsentligt tab af aktivitet ved brug af Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent.
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarer fortyndede (1-1.000 ng/mL) HRP-konjugater i mere end seks måneder ved stuetemperatur uden væsentligt tab af aktivitet.
  • Assay-kompatibel - tilføj blot din foretrukne blokeringsbuffer for at skabe den ideelle fortynder til din HRP-baserede ELISA system
  • Praktisk - opbevar brugsklare fortyndinger (1:1.000-1:100.000), der opretholder enzymaktivitet i køleskabet uden alikvotering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent
Fysisk form Væske
Produktlinje Guardian
Mængde 200 mL