Få mere at vide
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent
Artikelnummer. 10229183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229183 1 L -
11849320 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 DKK
    3581.65 DKK / 1 L
    Spare 1193.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar fortyndede (1-1.000 ng/mL) HRP-konjugater i mere end seks måneder ved stuetemperatur uden væsentligt tab af aktivitet ved brug af Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent.
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent bevarer fortyndede (1-1.000 ng/mL) HRP-konjugater i mere end seks måneder ved stuetemperatur uden væsentligt tab af aktivitet.
  • Assay-kompatibel - tilføj blot din foretrukne blokeringsbuffer for at skabe den ideelle fortynder til din HRP-baserede ELISA system
  • Praktisk - opbevar brugsklare fortyndinger (1:1.000-1:100.000), der opretholder enzymaktivitet i køleskabet uden alikvotering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peroxidase Konjugat Stabilisator/Diluent
Fysisk form Væske
Produktlinje Vogter
Mængde 1 L