Få mere at vide
Thermo Scientific™ Guanidin-HCl
Artikelnummer. 11821365 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11821365 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11821365 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24110
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rent, krystallinsk guanidiumhydrochlorid (GdnHCl, GuHCl), CAS 50-01-1; denatureringsmiddel til proteinbiologiske metoder (eluering, solubilisering, genfoldning, opbevaring).
Thermo Scientific™ Pierce Guanidin-HCl er rent, krystallinsk guanidinhydrochlorid, et denatureringsmiddel med mange proteinforskningsapplikationer.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
  • Guanidin ·HCl (Sequanal-kvalitet) er et højt oprenset, brugsklart denatureringsmiddel
  • Fri for UV-absorberende materialer i området 225– 300 nm
  • Skarpt UV-afskæringsspektrum med A 260 mindre end 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 20 til 25 °C.
Form Pulver
Reagenstype Kaotrop, denatureringsmiddel
Mængde 500 g
Produkttype Guanidinhydrochlorid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride